Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ Bulk Lysis Reagents
Code produit 15870373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 500 réactions
Conditionnement:
2500 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15870373 2 500 réactions 2500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15870373 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4391851C
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Solution de lyse (124 ml), solution d’arrêt (12,5 ml), DNase (1,25 ml)
Moins de déchets, moins dangereux, moins de ressources utilisées
Les réactifs de lyse en vrac Cells-to-CT™ sont des composants du kit d’expression génétique TaqMan™ Cells-to-CT vendus séparément, et ce, en volumes plus importants que ceux fournis avec le kit. Les réactifs inclus sont : solution de lyse, solution d’arrêt et DNase. Le kit d’expression génétique TaqMan Cells-to-CT permet aux chercheurs de réaliser facilement une analyse de l’expression directement à partir de cellules de culture sans avoir besoin de purifier l’ARN.
Analyse et purification de l’ARN et de l’ADN, PCR et PCR en temps réel, extraction de l’ARN, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel directement à partir d’échantillons, isolement d’ARN total, ARN total à partir de cellules animales et de tissus
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce kit contient les éléments suivants :
Solution de lyse (124 ml) : Stockage à 4°C
Solution d’arrêt (12,5 ml) : Stockage à -20°C
DNase (1,25 ml) : Stockage à -20°C
Nbre de réactions 2500 reactions
Gamme de produits Cells-to-CT
Type de produit Tampon de lyse cellulaire
Quantité 2 500 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique