Learn More
Invitrogen™ Cells-to-cDNA™ II Kit
Description
The Ambion™ Cells-to-cDNA™ II Kit (patent pending) produces cDNA from cultured mammalian cells in less than 2 hr. No RNA isolation is required. This kit contains sufficient reagents for 100 reactions and is ideal for those who want to perform reverse transcription reactions on small numbers of cells, numerous cell samples, or for scientists who are unfamiliar with RNA isolation.
• Aucune purification d’ARN requise
• Des cellules en culture à l’ADNc en moins de 2 h
• Détecter des messages rares dans seulement 1 cellule
• Idéal pour les laboratoires non équipés pour l’isolement d’ARN
Idéal pour les applications de RT-PCR
Le kit Cells-to-cDNA™ II (brevet en attente) intègre l’inactivation d’ARNase et le traitement de la DNase I dans un tampon de lyse cellulaire compatible RT-PCR, éliminant ainsi l’isolement de l’ARN. La plupart des tampons de lyse cellulaire contiennent de puissants dénaturants qui, s’ils sont transportés dans des réactions enzymatiques, inhibent ou inactivent la plupart des enzymes. Si un tampon de lyse sans puissant dénaturant est utilisé, l’ARNase endogène peut rapidement dégrader l’ARN cellulaire. Le kit Cells-to-cDNA™ II contient un nouveau tampon de lyse cellulaire qui inactive les ARNases endogènes sans compromettre les réactions enzymatiques en aval. Après l’inactivation des ARNases, le lysat cellulaire peut être directement ajouté à une réaction de synthèse de l’ADNc. Cells-to-cDNA™ II est compatible avec les protocoles RT-PCR en une et deux étapes.
Résultats linéaires quantitatifs et contamination de l’ADN non détectable
Pour illustrer la réponse quantitative et linéaire de Cells-to-cDNA™ II aux variations du nombre de cellules d’entrée, une expérience RT-PCR quantitative en temps réel a été réalisée à l’aide du système de détection de séquences ABI 7700. Le seuil de cycle de transfert (Ct) par rapport à la concentration cellulaire pour la GAPDH a donné une courbe standard avec une corrélation de 0,99. Ainsi, Cells-to-cDNA™ II donne des résultats linéaires pour 1 à 10 000 cellules/ µl dans un dosage en deux étapes et en temps réel de RT-PCR. Il convient également de noter que le contrôle PCR moins-modèle pour l’expérience GAPDH était négatif, ce qui indique l’élimination complète de l’ADN génomique.
Procédure simple
Le kit est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour passer des cellules en culture à l’ADNc prêt pour la PCR en moins de deux heures ; aucune isolation d’ARN n’est requise. Les cellules sont d’abord nettoyées par PBS, puis resuspendues dans le tampon de lyse cellulaire. Un bref chauffage lyse simultanément les cellules et inactive les ARNases. Une digestion par DNase en option est ensuite effectuée pour dégrader l’ADN génomique, suivie d’une étape d’inactivation thermique. Une fraction du lysat cellulaire est ensuite utilisée dans une réaction de transcription inverse avec les réactifs inclus.
Produits accessoires :
l’ADN polymérase SuperTaq™ Thermostable Taq est recommandée et disponible séparément (n° cat. AM2050 et AM2052). Pour une amplification optimale des fragments supérieure à 1 kb, utilisez l’ADN polymérase SuperTaq™ Plus Thermostable Taq (n° cat. AM2054 et AM2056).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1X PBS, tampon de lyse cellulaire II, DNase 1 µl, 10X tampon RT, transcriptase inverse M-MLV, inhibiteur RNase, mélange dNTP, décamères aléatoires, amorces Oligo(dT)18, témoin Armored RNA™, Paire d’amorces Armored RNA™ avec paire d’amorces endogènes doivent être conservés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être stockée à n’importe quelle température. |
| Température de réaction optimale | 42°C |
| Gamme de produits | Ambion, Cells-to-cDNA |
| Temps de purification | 2 heure |
| Quantité | 40 réactions |
| Transcriptase inverse | M-MLV |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel |
| Type de produit final | ADNc |
| Nbre de réactions | 40 réactions |
| Afficher plus |