Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit
Code produit 15470984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
20 réactions
400 réactions
Conditionnement:
1 kit
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15470984 100 réactions 1 kit
15460984 400 réactions 1 kit
15346148 20 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470984 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A25603
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuer une analyse d’expression directement à partir de cellules en culture sans purification de l’ARN.
Le kit TaqMan en 1 étape Cells-to-CT est un format à tube unique de l’étape de RT-PCR qui rationalise le flux de travail “de l’échantillon à la réponse”. La combinaison de la technologie de lyse Cells-to-CT simple avec la capacité de cycle rapide du mélange Master Mix RT-PCR en 1 étape permet d’obtenir plus rapidement des résultats grâce à une manipulation limitée des échantillons.
  • Complet : le flux de travail optimisé comprend des réactifs de lyse cellulaire avec l’élimination de l’ADNg et le mélange TAqMan 1-Step RT-PCR Master Mix en 1 étape
  • Plus rapide que jamais : La préparation d’échantillons dure 7 minutes, y compris le traitement DNase, associée à une étape RT-PCR en temps réel de 28 minutes, et permet un flux de travail d’environ 35 minutes de l’échantillon à la réponse
  • Simple : 10 étapes au total (préparation d’échantillons et RT-PCR en temps réel combinés)
  • Robuste : réalisez l’analyse de l’expression génétique de 10 à 100 000 cellules par échantillon, résultats équivalents à ceux obtenus à partir de l’ARN purifié
  • Pratique : contient suffisamment de réactifs pour effectuer cinq RT-PCR en temps réel pour chaque échantillon de cellules que vous préparez ; cela vous permet d’étudier plusieurs cibles ou d’effectuer des RT-PCR répliquées
Ensembles d’amorces / sondes TaqMan vendus séparément.
Le kit de contrôle TaqMan Cells-to-CT a été conçu pour être utilisé avec les produits TaqMan Cells-to-CT. Ce kit contient un contrôle endogène (ACTB) pour normaliser la variabilité du chargement des échantillons et un contrôle XenoRNA™ artificiel, ainsi qu’un dosage d’expression génétique TaqMan correspondant pour surveiller les effets de l’inhibition de la PCR. À utiliser avec les systèmes 7500, système rapide 7900 HT, système StepOnePlus, systèmes QuantStudio PCR en temps réel, système de thermocycleurs StepOne, système ViiA 7, système rapide Dx 7500, système rapide 7500 et système 7900 HT.
Analyse et génotypage d’expression génétique, profilage d’expression génétique en temps réel basé sur la PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Solution de lyse, 5,5 ml, conserver entre 2 et 8 °C
• DNase I, 55 µl, conserver entre -5 et -30 °C
• Solution d’arrêt, 500 µl, conserver entre -5 et -30 °C
• Mélange TaqMan™ 1-Step qRT-PCR, 2,5 ml, conserver entre -5 et -30 °C
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 and 7 Pro systems, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 and 5 systems, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system
Gamme de produits Cells-to-CT, TaqMan
Type de produit Kit de qPCR en 1 étape
Quantité 100 preps
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 100 réactions
Type de réactif Lyse cellulaire
Type d’échantillon Cellule, ARN
Matériau de départ 10-100,000 Cells
Volume 5,5 mL