Learn More
Invitrogen™ Single Cell Lysis Kit
Code produit 12033765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 preps
Conditionnement:
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12033765 100 preps 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12033765 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4458235
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Includes
100 μl de DNase I à cellule unique, 1 ml solution de lyse à cellule individuelle, 100 μl de solution d’arrêt à cellule individuelle.
Permet la préparation d’ARN à cellule unique
L’analyse unicellulaire peut transformer la recherche en sciences de la vie. Cependant, la détection et la quantification des quantités infimes d’ARN contenues dans des cellules individuelles restent un défi important.
  • Préparation d’échantillons optimisée : Permet la préparation de l’ARN pour des cellules individuelles
  • Conception efficace : Aucune perte d’échantillon assurant ainsi une sensibilité maximale
  • Application polyvalente : Compatible avec les réactions enzymatiques courantes
Préparation d’échantillons d’ARN optimisé pour 1 à 10 cellules
Le kit de lyse à cellule individuelle Invitrogen permet la préparation de l’ARN de 1 à 10 cellules. Le kit de lyse à cellule individuelle génère un lysat cellulaire concentré grâce à la combinaison optimisée du tampon de lyse, de la solution d’arrêt et de la DNase. Le lysat obtenu est compatible avec les réactions enzymatiques courantes telles que la transcription inverse. La préparation des échantillons est rapide et peut être effectuée en seulement 7 minutes avec deux étapes de pipetage.
Aucune perte d’échantillon assurant ainsi une sensibilité maximale
Le kit de lyse à cellule individuelle Invitrogen permet d’éviter la purification d’ARN classique. Il n’y a pas de transferts d’échantillons, de colonnes ni de lavages pouvant entraîner la perte et / ou la dilution de l’échantillon précieux. Le lysat entier peut être utilisé dans les réactions en aval, garantissant ainsi une sensibilité et une précision maximales dans vos expériences.
Compatible avec les réactions enzymatiques courantes
Les réactifs du kit de lyse à cellule individuelle Invitrogen sont identiques aux réactifs de lyse du kit complet Single Cell-to-CT™ pour l’analyse par RT-PCR en temps réel de 1 à 10 cellules. Ils ont été validés avec plusieurs kits de transcription inverse, notamment le kit de synthèse de l’ADNc SuperScript™ VILO™, le kit haute capacité High Capacity RNA-to-cDNA et le kit de transcription inverse MicroARN TaqMan™, pour l’analyse de l’ARNm ainsi que des cibles de micro-ARN. En tant que module autonome, le kit de lyse à cellule individuelle vous permet de créer de nouveaux flux de travaux afin d’étendre les possibilités d’analyse à cellule individuelle. 100 préparations
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, PCR et PCR en temps réel, extraction d’ARN, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel directement à partir d’échantillons, isolement d’ARN total, ARN total de cellules et tissus animaux, ARN total d’échantillons bactériens, ARN total de sang, purification d’ARN / ADN viral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Le kit contient :
  • 100 µl de Dnase I à cellule individuelle : -20°C ;
  • 1 ml de solution de lyse à cellule individuelle : 4°C ;
  • 100 µl de solution d’arrêt à cellule individuelle : -20°C
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Gamme de produits Ambion, Cells-to-CT
Temps de purification 7 min
Quantité 100 preps
Conditions d’expédition Glace carbonique
Cible Lysat, prêt pour PCR en temps réel
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel
Type de produit final Lysat
Nbre de réactions 100 préparations
Type d’échantillon Bactéries, sang, cellules, tissus, échantillons viraux
Matériau de départ 1 à 10 cellules