Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Power SYBR™ Green Kit
Code produit 15450984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume:
2,2 mL
5,5 mL
22 mL
Quantité:
100 préparations
20 préparations
400 préparations
Conditionnement:
1 kit
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume Quantité Conditionnement
15450984 5,5 mL 100 préparations 1 kit
15440984 22 mL 400 préparations 1 kit
15445840 2,2 mL 20 préparations 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450984 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A25600
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Permet d’effectuer une analyse d’expression directement à partir de cellules de culture sans purification de l’ARN
Le format en une seule étape de la RT-PCR rationalise plus que jamais le flux de travail “de l’échantillon à la réponse” des cellules au CT sans compromettre la sensibilité et la spécificité et à une valeur extraordinaire.
  • Complet : le flux de travail optimisé comprend des réactifs de lyse cellulaire avec l’élimination de l’ADNg et le mélange Power SYBR Green 1-Step RT-PCR Master Mix en 1 étape
    Plus rapide : Préparation d’échantillons en 7 minutes, y compris le traitement par DNase, contre 30 à 60 minutes pour la purification d’ARN classique
  • Simple : 12 étapes au total (préparation d’échantillons et RT-PCR en temps réel combinés)
  • Robuste : Réalisez l’analyse de l’expression génétique de 10 à 100 000 cellules par échantillon ; résultats équivalents à ceux obtenus à partir d’ARN purifié
  • Étudiez plusieurs cibles par échantillon à un prix abordable
Produit accessoire : Le kit de contrôle SYBR Green Cells-to-CT a été conçu pour être utilisé avec les produits SYBR Green Cells-to-CT. Ce kit contient un set d’amorces de contrôle endogène (ACTB) pour normaliser la variabilité du chargement des échantillons et un contrôle XenoRNA artificiel, ainsi qu’un set d’amorces de contrôle TaqMan correspondant pour surveiller les effets de l’inhibition de la PCR.
Analyse de l’expression génétique & Génotypage, profilage d’expression génétique basé sur la PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Solution de lyse de 5,5 ml, conserver entre 2 et 8°C
• 55 µl de Dnase I, conserver entre –5 et –30°C
• 500 µl de solution d’arrêt, conserver entre –5 et –30°C
• 5 ml de mélange de qPCR une étape Power SYBR™ Green, conserver entre –5 et –30°C
• 80 µl de mélange RT une étape Power SYBR™ Green, conserver entre –5 et –30°C
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers, 7500 Fast Dx System, QuantStudio 6 and 7 Pro systems, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 and 5 systems, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system
Gamme de produits Cells-to-CT™, Power SYBR™ Green
Type de produit Kit de qPCR en 1 étape
Quantité 100 préparations
À utiliser avec (application) Expression génétique
Type de réactif Lyse cellulaire
Type d’échantillon Cellule, ARN
Matériau de départ 10-100,000 Cells
Volume 5,5 mL