Learn More
Invitrogen™ Cells-to-Signal™ Lysis Buffer (10 ml Bottle)
Code produit 10416914
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10416914 5 x 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10416914 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM8728
Composant du kit de tampon de lyse cellulaire
Le même tampon de lyse que celui du kit Invitrogen Cells-to-Signal™. Conditionnement dans cinq flacons de 10 ml
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel directement à partir d’échantillons, transcription inverse, synthèse d’ADNc directe à partir de cellules
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le tampon de lyse peut être conservé à n’importe quelle température.
Gamme de produits Ambion, Cells-to-Signal
Type de produit Tampon de lyse cellulaire
Quantité 5 x 10 mL