Learn More
Invitrogen™ Eau traitée par DEPC
Code produit 10419224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 500 ml
5 x 100 ml
1 x 1000 ml
4 x 1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4000mL
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10419224 1 x 1000 ml 1 pièce
10289104 1 x 100 ml 1 pièce
10197484 1 x 500 ml 1 pièce
11597065 10 x 50 ml 500 pièces
10565405 5 x 100 ml -
10514065 4 x 1000 ml 4000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Code produit 10419224 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9922
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Autoclavés, certifiés sans nucléase
L’eau traitée au DEPC Ambion est certifiée exempte de nucléase. L’eau traitée au DEPC est autoclavée avant et après le conditionnement afin de garantir la stérilité et l’inactivation du DEPC. Elle est soumise à un test rigoureux de détection de l’activité RNase, ainsi que des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 6 to 8
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon
Traitement(s) Traité au DEPC
Quantité 1 x 1000 ml
Méthode de purification Autoclavé, filtré par membrane
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Ambion