Learn More
Invitrogen™ DNA Binding Beads for MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Code produit 15352506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 préparations
Conditionnement:
96 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15352506 96 préparations 96 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 15352506 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4489112
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Includes
1 tube
Le temps de purification est d’une heure
À utiliser avec : Système rapide 7500, système 7500, système rapide 7900HT, système 7900HT, système Ion Personal Genome Machine™ (PGM™), processeur de particules magnétiques KingFisher™ Flex, processeur de particules magnétiques MagMAX™ Express-96 Deep Well, processeur de particules magnétiques MagMAX™ Express-96 Standard, OpenArray™
  • Il s’agit des microbilles de liaison à l’ADN trouvées dans le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX-96 (réf. 4413020, 4413021, 4413022), disponible séparément pour les applications nécessitant plus de microbilles de liaison à l’ADN que fournies dans le kit. Exempt de DNase
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 tube, conserver entre 2 et 8°C, NE PAS CONGELER.
Format Plaque à 96 puits
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Sang, Échantillon Collector™ d’ADN buccal, Échantillons buccaux, Écouvillon buccal, Cellules, Échantillons liquides (p. ex. sérum), Salive, Tissu (mammifère), Urine, Sang total (mammifère)
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion PGM™ System, KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor, OpenArray™, MagMAX™ Express-96 Standard Magnetic Particle Processor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, PCR quantitative en temps réel (qPCR)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit, non compatible avec le haut débit Compatible (manuel), protocoles automatisés
Gamme de produits MagMAX
Type de produit Microbille de liaison à l’ADN
Quantité 96 préparations
Pureté Exempt de DNase
Cible ADN génomique
Heure du test 1 heures