Learn More
Invitrogen™ DNase I Buffer (10X)
Code produit 10640226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10640226 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10640226 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM8170G
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Composant du kit MAXIscript
An Invitrogen component of the MAXIscript™ Kits (Cat. No. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310, and AM1308), the buffer is supplied in one tube containing 1 mL.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Transcription inverse
Gamme de produits Ambion
Quantité 1 mL