Learn More
Invitrogen™ Mélange dNTP (2,5 mM)
Description
Les mêmes solutions de désoxyribonucléotide triphosphate de haute qualité sont fournies dans le kit de synthèse d’ADNc de premier brin Invitrogen™ RETROscript™ pour RT-PCR (n° cat. AM1710). Ils sont soumis à des tests de nucléase rigoureux ainsi qu’à un dosage fonctionnel pour garantir des niveaux élevés d’incorporation. Fourni dans un tube de 0,3 ml, pré-mélangé à une concentration de 2,5 mM chacun.
PCR, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à –20°C. |
| Concentration | 2,5 mM |
| À utiliser avec (application) | Transcription inverse |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Gamme de produits | Ambion |
| Quantité | 300 µlitres |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |