Learn More
Invitrogen™ Kit de micropurification Dynabeads™ mARN DIRECT™
Code produit 10531075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10531075 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10531075 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 61021
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
2 ml de microbilles et tampons
Conçu pour l’isolement simple et rapide de l’ARNm polyadénylé (poly(A)) pur et intact
Le microkit de purification d’ARNm Dynabeads DIRECT isole l’ARNm hautement purifié et intact directement à partir d’échantillons de cellules, de tissus et d’ARN total.
  • Obtenez de l’ARNm extrêmement pur en 15 minutes environ
  • Intégrez des étapes de purification d’ARN total et d’enrichissement d’ARNm
  • Effectuez une transcription inverse et une amplification par PCR directement sur la microbille
  • Utilisez une préparation de bibliothèque de transcriptomes dans son entier grâce au kit de séquences d’ARN total Ion v2.0
  • Produit final : ARNm
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARNm
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2 à 8°C
, 2 ml de microbilles + tampons
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Échantillons liquides (par exemple Sérum), échantillons végétaux, échantillons viraux, cellules, tissus, FFPE et échantillons fixes, levure, ARN, sang, échantillons végétaux, échantillons viraux, cellules, tissus, FFPE et échantillons fixes, levure, ARN, sang
Type de produit final ARNm
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) PCR de transcriptase inverse (RT-PCR)
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads, ARNm DIRECT
Type de produit Kit de micropurification
Quantité 2 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Target ARNm