Learn More
Invitrogen™ Kit de purification d’ARNm Dynabeads™ (pour la purification d’ARNm à partir de préparations d’ARN total)
Código de producto. 10089462
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Tamaño de la unidad:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
10089462 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10089462 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 61006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    838.00€
    695.65€ / 2mL
    Économisez 142.35€
    16% de réduction
Ver todas las promociones
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
2 ml de microbilles et tampons
Isole rapidement le transcriptome de l’ARNm 15 minutes, délivrant de l’ARNm pur et intact
The Dynabeads™ mRNA Purification Kit rapidly isolates the mRNA transcriptome in typically 15 minutes, delivering pure, intact mRNA. The kit is designed to specifically target, capture, and purify mRNA molecules from total RNA preparations.
Ce kit de purification d’ARNm Dynabeads est conçu pour cibler, capturer et purifier spécifiquement les molécules dʼARNm des préparations dʼARN total.
  • Obtention dʼun ARNm pur en 15 minutes en moyenne
  • Récupération et enrichissement efficaces du transcriptome
  • Préparation dʼun ARNm compatible avec quasiment toutes les applications en aval
  • Produit final : ARNm
  • Type d’échantillon : ARN total
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARNm
Información de órdenes
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenu et stockage 2 à 8°C
, 2 ml de microbilles + tampons
Isolation Technology Microbille magnétique
Temps de purification 10 min.
Volume d’élution 5 to 20 μL
Type d’échantillon ARN total
Type de produit final ARNm
À utiliser avec (application) PCR de transcriptase inverse (RT-PCR)
Quantité 2 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage ≤100 μL
Rendement 2 μg mRNA per 200 μL of beads (Binding capacity)
Mostrar más Mostrar menos
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.