Learn More
Invitrogen™ Oligo(dT)25 Dynabeads™
Description
Dynabeads™ Oligo(dT)25 mRNA isolation beads specifically target and capture mRNA molecules from virtually any crude sample and eliminate the need to purify total RNA when the desired information-bearing nucleic acid is mRNA. Since mRNA comprises only about 1–5% ot total cellular RNA, the isolation of total RNA is not the most efficient way to isolate mRNA. Other technologies designed to purify total RNA yield ∼80% ribosomal RNA and force mRNA to compete with ribosomal RNA, transfer RNA, micro RNA, small nucleolar RNA, and small cytoplasmic RNA for membrane binding. Advantages of Dynabeads™ Oligo(dT)25 beads:
• Procédure rapide et non agressive qui produit de l’ARNm intact et pur
• Isolement de l’ARNm extrêmement pur, meilleur choix en amont de la synthèse de l’ADNc
• L’isolement de l’ARNm extrêmement sensible permet la synthèse de l’ADNc et la construction de bibliothèques d’ADNc à partir d’échantillons de départ extrêmement petits (permet la construction de bibliothèques d’ADNc à partir d’une seule cellule)
Fonctionnement des microbilles
Les microbilles enduites d’oligo(dT)25 Dynabeads™ ciblent spécifiquement et capturent le transcriptome d’ARNm à partir d’une très grande variété d’échantillons de départ bruts. L’ARN ribosomal, l’ADN, les protéines et les petites molécules d’ARN (ARN de transfert, micro-ARN et petits ARN nucléolaires) ne se fixent pas aux microbilles et sont éliminés. Seules les espèces d’ARN polyadénylé (ARNm) sont capturées. L’ARNm isolé est pur, ce qui élimine le besoin d’une soustraction d’ARN ribosomal ou d’un traitement à la DNase post-extraction. Ce système sans colonne assure une récupération optimale de transcriptomes :
• Capture d’ARNm physique sur des microbilles magnétiques mobiles
• Procédures de manipulation magnétique rapide et non agressive
• Aucun ARNm perdu pendant les centrifugations à forte force g
• Aucun ARNm piégé dans les membranes de colonne pendant l’élution
Applications
L’ARNm convient à toutes les applications moléculaires en aval, y compris le clonage de gènes, la synthèse d’ADNc, la construction de bibliothèques d’ADNc, la RT-PCR, la RT quantitative, la RPA (Ribonuclease Protection Assay, ou Analyse de protection contre la ribonucléase), hybridation soustractive, extension d’amorce, SAGE, RACE, etc. Les microbilles d’isolement de l’ARNm Dynabeads™ Oligo(dT)25 sont la méthode de purification d’ARNm idéale avant la construction de bibliothèques d’ADNc. L’utilisation de ces microbilles permet les meilleurs taux de récupération et d’enrichissement du transcriptome. Ces microbilles capturent plus du transcriptome que possible avec des méthodes qui intègrent une étape d’isolement d’ARN total en amont de l’isolement d’ARNm.
Options d’élution Verastile
L’élution peut être effectuée dans n’importe quel volume jusqu’à 5 μl. L’élution de l’ARNm est facultative car les réactions enzymatiques dans les procédures en aval ne sont pas inhibées par la présence de Dynabeads™. En outre, la synthèse d’ADNc peut s’effectuer directement sur les microbilles afin de créer une bibliothèque d’ADNc en phase solide réutilisable.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8°C. |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Temps de purification | 15 min. |
| Volume d’élution | 10–20 μL |
| Type de produit final | ARNm |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| À utiliser avec (application) | Extraction de l’ARN |
| Quantité | 5 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Quantité de matériel de démarrage | Cells: ≤106 Plant: ≤100 mg Tissue: ≤50 mg Total RNA: ≤75 μg |
| Afficher plus |