Få mere at vide
Invitrogen™ EDTA (0,1 mM), pH de 8,0, sans RNase
Artikelnummer. 10072774
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
10072774 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10072774 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9912
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Se alle kampagner
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Solution de conservation sans nucléase pour échantillons d’ARN
L’EDTA Invitrogen 0,1 mM est une solution de conservation couramment recommandée pour les échantillons d’ARN. L’EDTA 0,1 mM est dans de l’eau ultrapure sans nucléase. Fourni dans un flacon de 50 ml. La dernière étape de chaque protocole d’isolement d’ARN consiste à remettre en suspension le culot d’ARN purifié. Après avoir minutieusement isolé l’ARN, il est essentiel que le culot soit suspendu et stocké dans une solution sûre et exempte de Rnase. L’EDTA 0,1 mM est préparé à partir des réactifs les plus purs disponibles, dans des conditions scrupuleusement surveillées, dans une usine de production de pointe. Elle est ensuite soumise à des procédures rigoureuses de contrôle qualité afin d’en garantir la pureté et les résultats escomptés.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires de purification de l’ARN généraux, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total
Ordreinfo
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau EDTA
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 0,1 M
Type d’échantillon ARN
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques
Type d’emballage Flacon
pH pH 8,0
Gamme de produits Ambion
Pureté Sans DNase, sans RNase
Quantité 50 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide
Vis mere Vis mindre
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.