Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH de 8,0, sans RNase
Code produit 10209454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
1 pièce
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10209454 1 L 1 pièce
10135423 100 mL 100mL
10458654 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10209454 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    227.65€ / 1L
    Économisez 19.35€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 0,5 M d’EDTA, pH 8,0, est fournie dans un flacon de 1 000 ml. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 0,5 M
Type d’emballage Flacon
pH pH 8,0
Gamme de produits Ambion
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 1 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide