Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH de 8,0, sans RNase
Code produit 10458654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
1 pièce
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10458654 500 mL 1 pièce
10135423 100 mL 100mL
10209454 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10458654 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9261
Accélérez vos recherches avec des offres exclusives en sciences de la vie
Utilisez le code promo 28141
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 0,5 M d’EDTA, pH 8,0, est fournie dans un flacon de 500 ml. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 0,5 M
Type d’emballage Flacon
pH pH 8,0
Gamme de produits Ambion
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide