Learn More
Invitrogen™ ElectroZap™ Electrode Decontamination Solution
Code produit 10458634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10458634 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10458634 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9785
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécialement formulée pour éliminer instantanément la contamination par la RNase des électrodes
Invitrogen™ ElectroZap est une solution de nettoyage stable et non corrosive qui a été spécialement formulée pour nettoyer les surfaces des électrodes de manière simple, rapide et efficace et qui est efficace contre les niveaux élevés de contamination par RNase ou DNase. Les chercheurs qui effectuent des analyses de l’ARN exigent souvent l’utilisation d’un pH-mètre pour préparer leurs solutions sans RNase. Toutefois, l’utilisation d’un même pH-mètre par plusieurs membres du personnel de laboratoire peut souvent entraîner des problèmes de contamination par RNase, notamment lors de la préparation de solutions qui ne peuvent pas être traitées au DEPC ou autoclavées. Des précautions particulières doivent être prises lors de l’élimination de la contamination par RNase du pH-mètre afin que la précision ne soit pas affectée et qu’aucun résidu ne soit laissé par la solution de nettoyage. Vaporisez simplement ElectroZap directement sur l’électrode, puis rincez à l’eau sans RNase — aucun résidu n’est susceptible d’interférer avec les réactions enzymatiques suivantes. Conditionnement en flacon de 250 ml.
  • Rinçage facile et ne laissant aucun résidu
  • Stable, sûre et non corrosive
  • Pas besoin d’acide fort ou d’alcali
  • Élimine également les DNase et autres protéines
Purification et analyse de lʼADN et de lʼARN, réactifs et accessoires de purification de lʼARN généraux, PCR et PCR en temps réel, extraction dʼARN, PCR en temps réel (qPCR), isolement d’ARN total, ARN total des cellules et tissus animaux, isolement de lʼARN transcriptome, isolement de lʼARNm, isolement de microARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Contenu et stockage Conserver ElectroZap™ à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 250 ml
Type de réactif Réactif de contrôle RNase
Gamme de produits Ambion, ElectroZap
À utiliser avec (application) Extraction de l’ARN