Learn More
Invitrogen™ Elution Solution, Nucleic Acid Purification
Code produit 15681752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15681752 1 000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15681752 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4305893
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La solution d’élution est utilisée pour la purification de l’ARN total extrait de cellules, d’isolats de cellules primaires, de tissus et de tumeurs d’origine animale et végétale.
La solution d’élution est utilisée pour la purification de l’ARN total extrait de cellules, d’isolats de cellules primaires, de tissus et de tumeurs d’origine animale et végétale.
  • À utiliser avec la solution de lyse de l’ARN total et dans le cadre de la purification des acides nucléiques
  • Contenance : 1000 ml
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (application) Purification des acides nucléiques
Quantité 1 000 mL