Learn More
Invitrogen™ FirstChoice™ RLM-RACE Kit
Description
Includes
Solution Exo– Klenow, 10X decamer, tampon de réaction 5X moins dATP, tampon de réaction 5X moins dCTP, le modèle DECA GAPDH-M et 0,5M EDTA doivent être stockés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être stockée à n’importe quelle température.
Requires
L’ADN polymérase SuperTaq Thermostable Taq est disponible séparément. Pour l’amplification de fragments de ≥ 1 kb, utilisez du SuperTaq-Plus.
FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5' RACE Adapter, 3' RACE Adapter, 5' RACE Outer Primer, 5' RACE Inner Primer, 3' RACE Outer Primer, 3' RACE Inner Primer, 5' RACE Outer Control Primer, 5' RACE Inner Control Primer, 5' PCR Control Primer, 3' RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution should be stored at -20°C. Nuclease-free Water may be stored at any temperature.
Ce kit FirstChoice RLM-RACE représente une amélioration majeure du protocole d’amplification rapide d’extrémités d’ADNc (RACE). La procédure RLM-RACE, qui sélectionne uniquement l’ARNm pleine longueur (pas l’ARNr, l’ARNt ni l’ARN dégradé) facilite le clonage de séquences à partir des extrémités 5’ des messages.
- Transformation de l’ARN en produit de PCR en moins d’une journée
- Génération d’un produit unique spécifique à partir de transcripts rares
- Sélection des extrémités 5’ et / ou 3’ des messages véritables
- Efficacité—
- Toutes les réactions enzymatiques sont optimisées afin d’assurer la détection de l’ARNm, aussi rare soit-il.
- Produit fini extrait : 7 kb ou moins
- Température de réaction optimale : 42°C
- Échantillon : ARN
- L’amplification rapide des extrémités d’ADNc (RACE 5’) est une technique basée sur la réaction en chaîne de la polymérase, développée dans le but de faciliter le clonage de séquences des extrémités 5’ des messages
- Amélioration du protocole RACE de base
- Sélection de l’ARNm— pleine longueur (pas de l’ARNr, de l’ARNt ou de l’ARNm dégradé)
Température de réaction optimale : 42°C
Clonage, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse, bibliothèques d’ADNc et construction d’une bibliothèque
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit RLM-RACE |
| Comprend | Kit with manual, FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5’ RACE Adapter, 3’ RACE Adapter, 5’ RACE Outer Primer, 5’ RACE Inner Primer, 3’ RACE Outer Primer, 3’ RACE Inner Primer, 5’ RACE Outer Control Primer, 5’ RACE Inner Control Primer, 5’ PCR Control Primer, 3’ RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution, Nuclease-free Water |
| Contenu et stockage | •FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase |
| Type de produit final | ADNc |
| Température de réaction optimale | 42°C |
| Transcriptase inverse | M-MLV |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | Ambion, FirstChoice |
| À utiliser avec (application) | Bibliothèques d’ADNc et construction de bibliothèques d’ADNc |
| Quantité | 1 kit |