Learn More
Invitrogen™ FirstChoice™ RLM-RACE Kit
Code produit 10554445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10554445 1 kit 1 pièce
10066184 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10554445 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1700
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Includes
Solution Exo– Klenow, 10X decamer, tampon de réaction 5X moins dATP, tampon de réaction 5X moins dCTP, le modèle DECA GAPDH-M et 0,5M EDTA doivent être stockés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être stockée à n’importe quelle température.
Requires
L’ADN polymérase SuperTaq Thermostable Taq est disponible séparément. Pour l’amplification de fragments de ≥ 1 kb, utilisez du SuperTaq-Plus.
Conçu pour amplifier l’ADNc uniquement à partir d’un ARNm coiffé, de pleine longueur, et obtenir une bande unique après PCR.
FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5' RACE Adapter, 3' RACE Adapter, 5' RACE Outer Primer, 5' RACE Inner Primer, 3' RACE Outer Primer, 3' RACE Inner Primer, 5' RACE Outer Control Primer, 5' RACE Inner Control Primer, 5' PCR Control Primer, 3' RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution should be stored at -20°C. Nuclease-free Water may be stored at any temperature.
Ce kit FirstChoice RLM-RACE représente une amélioration majeure du protocole d’amplification rapide d’extrémités d’ADNc (RACE). La procédure RLM-RACE, qui sélectionne uniquement l’ARNm pleine longueur (pas l’ARNr, l’ARNt ni l’ARN dégradé) facilite le clonage de séquences à partir des extrémités 5’ des messages.
  • Transformation de l’ARN en produit de PCR en moins d’une journée
  • Génération d’un produit unique spécifique à partir de transcripts rares
  • Sélection des extrémités 5’ et / ou 3’ des messages véritables
  • Efficacité—
  • Toutes les réactions enzymatiques sont optimisées afin d’assurer la détection de l’ARNm, aussi rare soit-il.
  • Produit fini extrait : 7 kb ou moins
  • Température de réaction optimale : 42°C
  • Échantillon : ARN
  • L’amplification rapide des extrémités d’ADNc (RACE 5’) est une technique basée sur la réaction en chaîne de la polymérase, développée dans le but de faciliter le clonage de séquences des extrémités 5’ des messages
  • Amélioration du protocole RACE de base
  • Sélection de l’ARNm— pleine longueur (pas de l’ARNr, de l’ARNt ou de l’ARNm dégradé)
Température de réaction optimale : 42°C
Clonage, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse, bibliothèques d’ADNc et construction d’une bibliothèque
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit RLM-RACE
Comprend Kit, FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5’ RACE Adapter, 3’ RACE Adapter, 5’ RACE Outer Primer, 5’ RACE Inner Primer, 3’ RACE Outer Primer, 3’ RACE Inner Primer, 5’ RACE Outer Control Primer, 5’ RACE Inner Control Primer, 5’ PCR Control Primer, 3’ RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution, Nuclease-free Water
Contenu et stockage
•FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase
•10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase
•10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase
•10X T4 RNA Ligase Buffer
•M-MLV Reverse Transcriptase
•RNase Inhibitor
•10X RT Buffer
•2.5 mM dNTP Mix
•Mouse Thymus RNA (1 mg/ml)
•Random Decamers
•5' RACE Adapter
•3' RACE Adapter
•5' RACE Outer Primer
•5' RACE Inner Primer
•3' RACE Outer Primer
•3' RACE Inner Primer
•5' RACE Outer Control Primer
•5' RACE Inner Control Primer
•5' PCR Control Primer
•3' RACE Control Primer
•Ammonium Acetate Stop Solution
•Components should be stored at -20°C. Nuclease-free Water may be stored at any temperature.
Type de produit final ADNc
Température de réaction optimale 42°C
Transcriptase inverse M-MLV
Conditions d’expédition Glace carbonique
Format Kit
Gamme de produits Ambion, FirstChoice
À utiliser avec (application) Bibliothèques d’ADNc et construction de bibliothèques d’ADNc
Quantité 1 kit