Learn More
Invitrogen™ GLOBINclear™-Human Kit, for globin mRNA depletion
Code produit 10402478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10402478 20 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10402478 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1980
 Article restreint
En stock
Beinhaltet
20 μl de mélange Capture Oligo, 600 μl de microbilles magnétiques de streptavidine, 1,5 ml de tampon d’hybridation 2X, 1,5 ml de tampon de microbilles de streptavidine, 1,75 ml d’eau exempte de nucléase, 200 μl de microbilles de liaison à l’ARN, 5 ml de concentra de solution de lavage d’ARN, 1 ml de tampon d’élution, 80 μl de tampon avec microbilles d’ARN, 4 ml de concentrat tampon de liaison à l’ARN, 100 tubes antiadhésifs de 1,5 ml
Benötigt
Le kit nécessite l’utilisation d’un support magnétique. Le support magnétique pour six tubes (Réf. Cat. AM10055) peut accueillir six différents tubes coniques pour microcentrifugeuse de 1,5 ml ou microtubes à fond arrondi de 2 ml d’un diamètre de 8 à 10 mm.
Un traitement rapide et robuste pour l’ARN dérivé de sang total qui utilise une nouvelle technologie non enzymatique pour dépléter rapidement > 95 % des ARNm des globines alpha et bêta à partir de préparations d’ARN total.
Le kit GLOBINclear humain est un traitement rapide et robuste pour l’ARN dérivé de sang total humain qui utilise une nouvelle technologie non enzymatique pour permettre la déplétion rapide de > 95 % de l’ARNm des globines alpha et bêta à partir de préparations d’ARN total.
Avantages du kit GLOBINclear humain :
• Améliore la qualité et la précision du profilage de l’expression génétique en éliminant > 95 % des ARNm de globine indésirables de l’ARN total du sang total pour révéler des données biologiquement pertinentes
• Évite les traitements agressifs par RNase H qui peuvent dégrader l’ARNm et modifier les profils d’expression
• Produit une matrice de qualité supérieure pour le séquençage de nouvelle génération, les réactions d’amplification d’ARN, la synthèse d’ADNc, l’analyse des biopuces et la RT-PCR quantitative de routine à l’aide d’une technologie non enzymatique
La déplétion des ARNm de globine est une étape préparatoire essentielle
Le profilage de l’expression du transcriptome des échantillons de sang total est largement utilisé pour étudier les réponses physiologiques, pathogènes et thérapeutiques du transcriptome. Cependant, jusqu’à 70 % de l’ARNm (par masse) dans les échantillons d’ARN total du sang total est composé de transcrits de globine indésirables qui affectent la qualité et la précision du profilage de l’expression génétique dans les technologies de biopuce et de séquençage d’ADN. Ainsi, l’épuisement de l’ARNm de la globine est une étape préparatoire essentielle pour obtenir des données précises et biologiquement pertinentes lors de l’analyse du transcriptome.
Avantages de GLOBINclear
Le kit GLOBINclear utilise une nouvelle technologie d’hybridation qui tire parti de la force de liaison de la biotine / streptavidine, de la spécificité de l’hybridation des acides nucléiques et de la commodité des séparations magnétiques. Tout d’abord, l’ARNm de globine est retiré de l’ARN de sang total à l’aide d’une nouvelle technologie de capture d’hybridation, puis le reste de l’ARN est purifié par une procédure de nettoyage rapide à base de microbilles magnétiques.
Par conséquent, l’ARN traité GLOBINclear fournit des résultats de profil d’expression plus sensibles que l’ARN de sang total non traité, car la procédure de déplétion atténue les problèmes associés à l’ARNm de globine abondant trouvé dans les échantillons d’ARN de sang total.
En outre, d’autres technologies de déplétion d’ARNm de globine reposent sur des traitements enzymatiques agressifs par RNase H qui peuvent compromettre le profil d’expression en dégradant les ARNm autres que l’ARNm de globine. Comme le kit GLOBINclear utilise une technologie non enzymatique, l’ARN résultant est une meilleure matrice pour le séquençage de nouvelle génération, les réactions d’amplification d’ARN, la synthèse d’ADNc, l’analyse des biopuces et la RT-PCR quantitative de routine.
Produit accessoire
Le kit nécessite l’utilisation d’un support magnétique. Le support magnétique DynaMag-2 (Réf. 12321D) est recommandé.
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Kit de déplétion pour ARNm
Contenu et stockage • Mélange Capture Oligo de 20 µl (-20°C)
• Microbilles magnétiques de streptavidine de 600 µl (4°C, ne pas congeler)
• 2X tampon d’hybridation de 1,5 ml (température ambiante)
• Tampon avec microbilles de streptavidine de 1,5 ml (température ambiante)
• 1,75 ml d’eau exempte de nucléase (-20°C, 4°C ou température ambiante)
• Microbilles de liaison à l’ARN de 200 µl (4°C, ne pas congeler)
• Concentré de solution de lavage d’ARN de 5 ml (4°C ou température ambiante)
• 1 ml de tampon d’élution (4°C ou température ambiante)
• Tampon avec microbilles d’ARN de 80 µl (température ambiante)
• 4 ml de concentrat de tampon de liaison à l’ARN (température ambiante)
• 100 tubes antiadhésifs de 1,5 ml (température ambiante).
Tous les composants sont expédiés sur glace humide sauf pour le mélange Capture Oligo (glace sèche).
Type de produit final ARN total (ARNm de globine déplété)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Type d’échantillon ARN total (sang total)
Espèces Humaine
Format Microtube
Gamme de produits Ambion, GLOBINclear
À utiliser avec (application) Analyse de la microarray, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern, construction de bibliothèques d’ADNc
Quantité 20 préparations
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.