Learn More
Invitrogen™ GLOBINclear™ Kit, mouse/rat, for globin mRNA depletion
Description
Includes
20 μl de mélange Capture Oligo, 600 μl de microbilles magnétiques de streptavidine, 1,5 ml de tampon d’hybridation 2X, 1,5 ml de tampon de microbilles de streptavidine, 1,75 ml d’eau exempte de nucléase, 200 μl de microbilles de liaison à l’ARN, 5 ml de concentra de solution de lavage d’ARN, 1 ml de tampon d’élution, 80 μl de tampon avec microbilles d’ARN, 4 ml de concentrat tampon de liaison à l’ARN, 100 tubes antiadhésifs de 1,5 ml
Requires
Le kit nécessite l’utilisation d’un support magnétique. Le support magnétique pour 6 tubes (Réf. Cat. AM10055) peut accueillir six différents tubes coniques pour microcentrifugeuse de 1,5 ml ou microtubes à fond arrondi de 2 ml d’un diamètre de 8 à 10 mm.
The Ambion™ GLOBINclear™-Mouse/Rat Kit employs a novel, non-enzymatic technology that rapidly depletes >95% of the alpha and beta globin mRNA from total RNA preparations derived from whole blood. The kit includes sufficient reagents for 20 reactions.
- Remove >95% of unwanted globin mRNA from whole blood total RNA
- Detect up to 50% more genes—analyze previously undetected genes
- Achieve greater representation of the genome, low 3'/5' ratios
- Avoid RNase H treatments that can degrade mRNA and alter expression profiles
• Enlève > 95 % de l’ARNm de globine indésirable de l’ARN total de sang total
• Détecte jusqu’à 50 % de gènes supplémentaires : analysez des gènes auparavant indétectés
• Permet d’obtenir une plus grande représentation du génome, de faibles rapports 3’/5’
• Évite les traitements par RNase H qui peuvent dégrader l’ARNm et modifier les profils d’expression
Il est largement connu que les données de la matrice d’expression générées à partir d’échantillons d’ARN total de sang total ont réduit la sensibilité de détection par rapport aux données provenant d’échantillons de sang fractionnés. L’examen de l’ARN total de sang entier révèle une bande dominante dans la région de base 600–700. Cette bande représente l’ARNm de la globine, qui est exprimée à des niveaux élevés dans les globules rouges (RBC) et les réticulocytes (précurseurs de RBC). Jusqu’à 70 % de l’ARNm (en masse) dans l’ARN total de sang entier sont des produits de transcription de la globine. Il a été démontré que l’analyse en suspension à l’aide d’ARN total contenant un pourcentage élevé d’ARNm de globine permet :
• de diminuer les appels présents
• De diminuer la concordance des appels
• D’augmenter la variation du signal.
Le kit GLOBINclear™ utilise une nouvelle technologie d’hybridation qui tire parti de la force de liaison de la biotine/streptavidine, de la spécificité de l’hybridation des acides nucléiques et de la commodité des séparations magnétiques. Il n’existe pas de traitements enzymatiques rudes par RNase H qui peuvent compromettre le profil d’expression en dégradant les ARNm autres que l’ARNm de la globine. L’ARNm qui en résulte est un modèle supérieur pour la synthèse d’ADNc marqué pour l’analyse de réseau et est idéal pour la RT-PCR quantitative. L’enrichissement permet une augmentation significative en pourcentage des appels présents, une diminution de la variabilité échantillon-échantillon et de faibles rapports 3’/5’.
Produit accessoire :
Le kit nécessite l’utilisation d’un support magnétique. Le support magnétique pour 6 tubes (SKU# AM10055) peut accueillir six différents tubes coniques pour microcentrifugeuse de 1,5 ml ou microtubes à fond arrondi de 2 ml d’un diamètre de 8 à 10 mm.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide / sèche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit souris / rat |
| Contenu et stockage | • Mélange Capture Oligo de 20 µl (-20°C) • Microbilles magnétiques de streptavidine de 600 µl (4°C, ne pas congeler) • 2X tampon d’hybridation de 1,5 ml (température ambiante) • Tampon avec microbilles de streptavidine de 1,5 ml (température ambiante) • 1,75 ml d’eau exempte de nucléase (-20°C, 4°C ou température ambiante) • Microbilles de liaison à l’ARN de 200 µl (4°—C, ne pas congeler) • Concentré de solution de lavage d’ARN de 5 ml (4°C ou température ambiante) • 1 ml de tampon d’élution (4°C ou température ambiante) • Tampon avec microbilles d’ARN de 80 µl (température ambiante) • 4 ml de concentrat de tampon de liaison à l’ARN (température ambiante) • 100 tubes antiadhésifs de 1,5 ml (température ambiante) |
| Type de produit final | ARN total (ARNm de globine déplété) |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Type d’échantillon | ARN total (sang total) |
| Espèces | Souris, rat |
| Format | Microtube |
| Gamme de produits | Ambion, GLOBINclear |
| À utiliser avec (application) | Analyse de la microarray, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern, construction de bibliothèques d’ADNc |
| Quantité | 20 préparations |