Learn More
Invitrogen™ Coprécipitant GlycoBlue™ (15 mg/ml)
Code produit 10301575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 μl
5 x 300 μl
Conditionnement:
1500µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10301575 5 x 300 μl 1500µL
10391565 300 μl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10301575 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9516
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le colorant bleu augmente la visibilité des granulés
Le coprécipitant GlycoBlue™ est constitué d’un colorant bleu lié par covalence au glycogène, un glucide à chaîne ramifiée, pratique en tant que coprécipitant d’acides nucléiques. Le colorant fixé augmente la visibilité du culot. Ce produit est un coprécipitant idéal dans les dosages de protection du nucléase, dilué à 1 / 100 dans la solution de réserve. Caractéristiques du coprécipitant GlycoBlue™ :
  • Idéal pour la RT-PCR
  • Augmente la masse et la visibilité du culot
  • Permet le rétablissement quantitatif de faibles concentrations (ng/ml) d’acide nucléique
  • Empêche la perte de culots dans les dosages de protection du nucléase
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 15 mg/ml
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Type d’emballage Tube
Gamme de produits Ambion, GlycoBlue
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 5 x 300 μl
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme Liquide