Learn More
Invitrogen™ Glycogène (5 mg/ml)
Code produit 10526565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 tubes
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10526565 5 tubes 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10526565 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9510
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliore la précipitation des acides nucléiques
Le glycogène est un glucide à chaîne ramifiée, pratique en tant que coprécipitant d’acides nucléiques. Il est fourni dans cinq tubes de 1 ml chacun à une concentration de 5 mg / ml.
  • Idéal pour la RT-PCR
  • Augmentation de la masse du pellet
  • Permet le rétablissement quantitatif de faibles concentrations (ng/ml) d’acide nucléique
  • Empêche la perte de culots dans les dosages de protection du nucléase
Qu’est-ce qu’un coprécipitant ?
Les coprécipitants sont des substances inertes utilisées pour faciliter la récupération des acides nucléiques pendant les précipitations alcooliques. Utilisés pour précipiter de grandes quantités d’acides nucléiques, ils sont également essentiels pour le rétablissement quantitatif de petites quantités d’acides nucléiques dans des solutions diluées. Le recours à ces molécules est souvent souhaitable, ne serait-ce que pour visualiser le précipité granulé après centrifugation. Lorsqu’il est utilisé à une concentration finale de 50 à 150 μg / ml, le glycogène coprécipite avec les acides nucléiques en présence de 0,5 M d’acétate d’ammoniac et d’isopropanol ou d’éthanol. Il est fourni à une concentration de 5 mg / ml dans une eau distillée traitée au pyrocarbonate de diéthyle. Le glycogène n’interfère pas avec les mesures 260 / 280. Ce glycogène est isolé à partir de moules, une source biologique, comme la plupart des autres préparations de ce coprécipitant. Le glycogène est traité avec la protéinase K et SDS pour retirer les nucléases contaminantes, puis le phénol/chloroforme est extrait, et l’éthanol est précipité puis remis en suspension dans de l’eau sans nucléase. Le glycogène est garanti exempt de RNase et de DNase.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, réactifs et accessoires généraux de purification d’ARN, réactifs et accessoires de purification générale d’ADN génomique, purification d’ADN génomique, extraction d’ARN, isolement d’ARN total, ARN total des cellules et tissus d’animaux.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 mg/ml
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
À utiliser avec (application) Extraction d’ARN/ADN
Gamme de produits Ambion
Type de produit Glycogène
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 5 tubes
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme Liquide