Learn More
Invitrogen™ ARN total Placenta humain
Code produit 10219384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10219384 100 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10219384 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM7950
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Qualité supérieure, certifiée microARN
L’ARN de la plus haute qualité disponible chez Invitrogen ; il est traité par DNase, soumis à des normes de contrôle qualité inégalées et certifié pour contenir de petits ARN (micro-ARN, siARN et petit ARN nucléaire). Un tube contenant 100 μg, à une concentration de 1 mg / ml, est fourni. L’ARNm intact, la contamination génomique de l’ADN, la présence/absence d’inhibiteurs enzymatiques et la contamination de l’ARN ribosomal dans les préparations de poly(A) sont autant d’aspects importants utilisés pour juger de la qualité des ARN FirstChoice™. Les échantillons sont traités à l’aide de réactifs d’isolement d’ARN Invitrogen pour produire de l’ARN intact et très pur. Un traitement strict de la DNase est effectué pour s’assurer que l’ARN est prêt à être utilisé dans toute application en aval, y compris la PCR en temps réel. Étant donné qu’il est impossible d’éliminer toutes les molécules d’ADN d’un échantillon d’ARN, chaque préparation est testée pour s’assurer que toute contamination résiduelle de l’ADN est négligeable. L’intégrité de l’ARN est vérifiée par électrophorèse capillaire à l’aide du bioanalyseur Agilent™ 2100.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Certifications
Certifié microARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 mg/ml
Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -70°C. Éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. Les aliquotes du produit peuvent être conservés à court terme à -20°C. NE PAS STOCKER DANS UN CONGÉLATEUR À DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE.
Espèces Humaine
Type d’échantillon ARN total
Gamme de produits Ambion
Pureté Certifié microARN
Quantité 100 μg
Traitement des échantillons Traité par DNase
Source de l’échantillon Tissu normal
Conditions d’expédition Glace carbonique
Tissus Placenta