Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Factor VII Positive Control siRNA
Code produit 15581114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 nmol
50 nmol
Conditionnement:
250nmol
50nmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15581114 50 nmol 50nmol
15501511 50 nmol -
15561104 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15581114 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4459408
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ambion™ In Vivo siRNAs are designed using the proven Silencer™ Select algorithm and incorporate chemical modifications for superior serum stability with in vivo delivery.
Ambion™ In Vivo siRNA Controls
  • Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments targeting coding and noncoding transcripts
  • Positive Control siRNAs functionally tested in several common cell lines
  • Negative Controls functionally proven to have minimal effects on cell proliferation and viability
  • Include Silencer™ Select modifications for enhanced specificity or Ambion™ In Vivo modifications for increased stability
  • For use in mouse cells
Contrôles d’ARNsi in vivo Ambion™
• Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences d’ARNsi ciblant les transcrits codants et non codants
• Fonctionnellement testé par contrôles positifs d’ARNsi dans différentes lignées cellulaires courantes
• Fonctionnellement prouvé par contrôles négatifs d’ARNsi comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
• Incluez les modifications Silencer™ Select pour une spécificité accrue ou les modifications Ambion™ in vivo pour une stabilité accrue
• Pour une utilisation dans les cellules de souris
Que sont les ARNsi d’Ambion™ in vivo ?
Les ARNsi Ambion™ in vivo sont conçus à l’aide de l’algorithme éprouvé Silencer™ Select et intègrent des modifications chimiques pour une stabilité de sérum supérieure avec une livraison in vivo. La stabilité sérique ajoutée ne compromet pas les performances des siARN. Les ARNsi Ambion™ in vivo se sont révélés non toxiques in vivo (souris) et non immunogènes (tests cellulaires). Dans les tests sur cellules, les ARNsi Ambion™ in vivo présentent une puissance équivalente ou supérieure à celle des ARNsi Silencer™ Select. Le résultat est une meilleure confiance dans vos expériences ARNi in vivo, une meilleure réduction des risques lorsqu’elles sont associées à une solution de livraison efficace et l’assurance d’effets non spécifiques limités.
Le contrôle positif d’ARNsi de facteur VII (FVII)
Ambion™ in vivo facteur VII ARNsi, prêt in vivo, offre un contrôle positif pour les expériences impliquant une livraison d’ARNsi Ambion™ in vivo à des souris. Le facteur VII (FVII⁄F7 ; également connu sous le nom de proconvertine) est une protéase sérine dépendante de la vitamine K qui fonctionne comme une protéine centrale dans la cascade de coagulation. La FVII est synthétisée dans le foie et sécrétée dans le plasma où elle circule sous une forme inactive. Après l’administration des siARN ciblé par le FVII dans le foie, le knockdown peut être mesuré en quantifiant les niveaux de protéines FVII dans le sang par des dosages chromogènes robustes et disponibles dans le commerce. De plus, des échantillons de sang peuvent être prélevés sur le même animal à plusieurs moments après l’injection de siARN. Ces caractéristiques permettent des mesures d’extinction beaucoup plus rapides et efficaces pour le FVII que pour les cibles génétiques qui nécessitent une quantification des niveaux d’ARNm dans les tissus hépatiques, ce qui fait de FVII un contrôle idéal pour l’administration d’ARNsi in vivo.
Contrôle de qualité
Ambion™ synthétise et purifie chaque ARNsi Ambion™ in vivo dans des installations de pointe afin de répondre aux normes de qualité les plus élevées. Dans le cadre de nos procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, chaque oligonucléotide d’ARN est analysé par spectrométrie de masse MALDI-TOF et nous utilisons la HPLC pour en surveiller la pureté. Pour garantir la plus haute des qualités, nous évaluons également chaque ARNic d’hybridation par électrophorèse sur gel afin de confirmer que les chaînes hybrident correctement. Il en résulte un ARNsi de qualité supérieure, purifié et prêt à l’emploi.
Contrôles pour tests in vivo
Nos ARNsi de contrôle pour tests in vivo sont soumis à ce niveau supplémentaire de purification et d’essai requis pour l’administration de ARNsi chez les animaux. Après purification HPLC et recuit, chaque siARN est davantage purifié à l’aide d’un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un siARN très pur avec une teneur minimale en sel, adapté aux applications in vivo. Les siARN in vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxines. À des concentrations de 50 µM en présence d’eau déminéralisée, les ARNsi pour tests in vivo contiennent moins de 5,0 mM Na+, moins de 0,06 mM K+ et moins de 0,02 mM Mg2+.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’ARNsi (d’hybridation) est expédié à température ambiante sous forme d’oligonucléotides séchés dans un seul tube, avec 1,75 ml d’eau exempte de nucléase pour une remise en suspension. Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C.
Description ARNic de contrôle positif de facteur VII Ambion™, 50 nmol, colorant non conjugué, type d’ARNi ARNic, type de contrôle positif d’extinction de gène, utilisé pour l’Arni, transfection, gène cible de facteur VII, température de stockage –20°C, à des fins de recherche uniquement
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) ARNi, Transfection
Comprend Le siARN (recuit) est expédié à température ambiante sous forme d’oligonucléotides séchés dans un seul tube, avec 1,75 ml d’eau sans nucléase pour la remise en suspension
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 50 nmol
Conditions d’expédition Température ambiante
Target Facteur VII