Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo GAPDH Positive Control siRNA
Code produit 15571114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 nmol
50 nmol
5 nmol
Conditionnement:
250nmol
50nmol
5nmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15571114 50 nmol 50nmol
15551104 250 nmol 250nmol
15531104 5 nmol 5nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15571114 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4459407
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ambion™ In Vivo siRNAs are designed using the proven Silencer™ Select algorithm and incorporate chemical modifications for superior serum stability with in vivo delivery.
Ambion™ In Vivo siRNA Controls
  • Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments targeting coding and noncoding transcripts
  • Positive Control siRNAs functionally tested in several common cell lines
  • Negative Controls functionally proven to have minimal effects on cell proliferation and viability
  • Include Silencer™ Select modifications for enhanced specificity or Ambion™ In Vivo modifications for increased stability
  • For use in human, mouse, and rat cells
Contrôles d’ARNsi Ambion™
• Contrôles validés de ARNsi pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi ciblant les transcrits codants et non codants
• ARNsi de contrôle positif testés fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
• Contrôles négatifs fonctionnellement prouvés comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
• Incluez les modifications Silencer™ Select pour une spécificité accrue ou les modifications Ambion™ in vivo pour une stabilité accrue
• À utiliser dans les cellules humaines, de souris et de rat
Que sont les ARNsi Ambion™ in vivo ?
Les ARNsi Ambion™ in vivo sont conçus à l’aide de l’algorithme éprouvé Silencer™ Select et intègrent des modifications chimiques pour une stabilité sérique supérieure avec administration in vivo. La stabilité sérique ajoutée ne compromet pas les performances des siARN. Les ARNsi Ambion™ in vivo se sont révélés non toxiques in vivo (souris) et non immunogènes (tests cellulaires). Dans les tests sur cellules, les ARNsi Ambion™ in vivo présentent une puissance équivalente ou supérieure à celle des ARNsi Silencer™ Select. Le résultat est une meilleure confiance dans vos expériences ARNi in vivo, une meilleure réduction des risques lorsqu’elles sont associées à une solution de livraison efficace et l’assurance d’effets non spécifiques limités.
ARNsi de contrôle positif GAPDH
Nos ARNs de contrôle positif et largement validés de GAPDH pour l’humain, la souris et le rat sont utiles pour de multiples fonctions. Tout d’abord, il s’agit d’un “test” siARN idéal pour ceux qui commencent tout juste des expériences de siARN, car il est validé pour fonctionner dans plusieurs lignées cellulaires. En outre, parce qu’il cible l’ARNm de GAPDH, qui est couramment utilisé comme contrôle interne, ses effets sont faciles à doser, et fournit donc un excellent outil pour surveiller l’efficacité de la transfection de l’ARNm par RT-PCR en temps réel. L’ARNsi de contrôle positif Ambion™ in vivo GAPDH montre une résistance accrue au sérum et à la nucléase par rapport à l’ARNsi Silencer™ Select sans perte de puissance ou de spécificité et est recommandé pour les applications in vivo.
Contrôle de qualité
Ambion™ synthétise et purifie chaque ARNsi Ambion™ in vivo dans des installations de pointe afin de répondre aux normes de qualité les plus élevées. Dans le cadre de nos procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, chaque oligonucléotide d’ARN est analysé par spectrométrie de masse MALDI-TOF et nous utilisons la HPLC pour en surveiller la pureté. Pour garantir la plus haute des qualités, nous évaluons également chaque ARNic d’hybridation par électrophorèse sur gel afin de confirmer que les chaînes hybrident correctement. Il en résulte un ARNsi de qualité supérieure, purifié et prêt à l’emploi.
Contrôles pour tests in vivo
Nos ARNsi de contrôle pour tests in vivo sont soumis à ce niveau supplémentaire de purification et d’essai requis pour l’administration de ARNsi chez les animaux. Après purification HPLC et recuit, chaque siARN est davantage purifié à l’aide d’un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un siARN très pur avec une teneur minimale en sel, adapté aux applications in vivo. Les siARN in vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxines. À des concentrations de 50 µM en présence d’eau déminéralisée, les ARNsi pour tests in vivo contiennent moins de 5,0 mM Na+, moins de 0,06 mM K+ et moins de 0,02 mM Mg2+.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’ARNsi (d’hybridation) est expédié à température ambiante sous forme d’oligonucléotides séchés dans un seul tube, avec 1,75 ml d’eau exempte de nucléase pour une remise en suspension. Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C.
Description ARNic de contrôle positif GAPDH in vivo Ambion™, 50 nmol, colorant non conjugué, type d’ARNi ARNic, type de contrôle positif de dégradation de gène, utilisé pour l’ARNi, transfection, gène cible GAPDH, température de stockage –20°C, à des fins de recherche uniquement
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) ARNi, Transfection
Comprend Le siARN (recuit) est expédié à température ambiante sous forme d’oligonucléotides séchés dans un seul tube, avec 1,75 ml d’eau sans nucléase pour la remise en suspension
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 50 nmol
Conditions d’expédition Température ambiante
Target GAPDH