Learn More
Invitrogen™ ARNic préconçu in vivo Ambion™
Code produit 15591104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15591104 5 nmol 1 pièce
15501501 5 nmol -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15591104 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4457298
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, helping provide valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs help ensure high specificity and efficiency.
Les ARNsi Ambion™ sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception des ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie. Ces ARNsi sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Description L’ARNSi préconçu Ambion™ In-vivo, 5 nmol, poudre, blanc, pureté standard, efficacité et stabilité combinées d’extinction, suivi facile des ARNsi administrés, ARNsi double brin reconnus par le complexe RISC (RNA-induced Silencing Complex) à
RNAi Type siARN
Type de produit final Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Gamme de produits Ambion
Type de produit ARNsi pré-conçu in vivo Ambion™
Pureté Étalon
Quantité 5 nmol