Learn More
Invitrogen™ ARNic préconçu in vivo Ambion™
Description
Ces ARNsi sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée.
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist™ pour concevoir et commander un siARN personnalisé.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Description | ARNsi Ambion HPLC préconçu in vivo, 1 umol |
| RNAi Type | siARN |
| Type de produit final | Ambion™ In Vivo Pre-Designed SIRNA HPLC |
| Gamme de produits | Ambion |
| Type de produit | ARNsi |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 1 μmol |