Learn More
Invitrogen™ Kit d’isolement de micro-ARN mirVana™, avec phénol
Code produit 10763147
Change view
Click to view available options
Quantité:
40 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10763147 40 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10763147 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1560
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
30 ml de solution de lavage miARN I ; 50 ml de solution de lavage 2/3 ; 80 tubes de prélèvement ; 40 cartouches de filtration ; 100 ml de tampon de Lyse/liaison ; 10 ml d’additif d’homogénat miARN ; 100 ml d’acide-phénol : chloroforme ; 1,4 ml de tampon de chargement de gel II ; 5 ml solution d’élution.
Disponible avec et sans phénol.
Le kit d’isolement de micro-ARN mirVana™ utilise une procédure rapide pour isoler de petits ARN à partir de tissus et de cellules à l’aide d’une méthode efficace basée sur un filtre en fibre de verre (GFF). Cette méthode isole l’ARN total dont la plage de dimensions s’étend de kilobases à aussi peu que 10 mers. Chaque kit contient suffisamment de réactifs et de consommables pour soit 40 isolements d’ARN total (y compris les petits ARN), soit 20 fractions d’ARN séparées, grandes et petites.
Récupération efficace des petits ARN Les procédures de purification d’ARN actuelles s’appuient sur l’extraction organique, suivie de la précipitation d’alcool ou de l’adsorption de molécules d’acide nucléique sur un GFF ou une matrice en silicate. Malheureusement, l’ancienne procédure nécessite une précipitation d’alcool, ce qui prend beaucoup de temps et rétablit les petits ARN aux valeurs de consigne de façon inefficace. Cette dernière procédure a généralement pour résultat une perte de quantités substantielles d’ARN de petite dimension. Le kit d’isolement de micro-ARN mirVana utilise l’extraction organique suivie d’une purification sur un GFF dans des conditions de liaisons spécialisées et de lavage. Résultat : le kit récupère efficacement tous les ARN, des ARNm de grande dimension et ARN ribosomiques jusqu’à 10 mers à partir de pratiquement tous les types de tissus et de cellules. Le kit d’isolement de micro-ARN mirVana– permet d’isoler l’ARN total contenant des ARN de petite dimension à partir d’échantillons composés de 102107 cellules de culture ou de 0,5 à 250 mg de tissu.
Enrichissement des petits ARN Bien que le kit d’isolement de micro-ARN mirVana purifie efficacement tous les ARN d’une dimension supérieure à 10 nt, il comprend également des procédures d’isolement de fractions d’ARN, spécifiquement enrichies ou appauvries pour les espèces d’ARN de petite dimension. Grâce à la procédure d’enrichissement incluse dans le kit d’isolement de micro-ARN mirVana, les molécules d’ARN de dimension inférieure ou égale à ∽200 nt peuvent être efficacement purifiées séparément des espèces d’ARN de plus grandes dimensions. La préparation d’ARN qui en résulte est hautement enrichie pour les micro-ARN, ARNic et / ou les ARNsn. L’enrichissement des petits ARN à l’aide de la procédure du kit d’isolement de micro-ARN mirVana permet une détection plus sensible des petits ARN avec moins de bruit de fond par rapport au même dosage avec l’ARN total.
  • Isolation efficace d’ARN total contenant des petits ARN.
  • Enrichissement des petits ARN (inférieurs à 200 nt) pour augmenter la sensibilité des analyses en aval
  • Procédure simple de 30 minutes
  • Idéal pour les analyses de micro-ARN, ARNic, ARNsh et ARNsn.
  • Compatible avec pratiquement tous les types de tissus et de cellules.
Produits accessoires Pour les tissus qui contiennent de très hauts niveaux de ribonucléases, tels que le pancréas ou la rate, le kit d’isolement de micro-ARN mirVana est recommandé, bien qu’il ne soit pas conçu pour récupérer les protéines et les petits ARN d’un même échantillon.
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, ARNi, RANi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, analyse de l’ARN miARN et non codant, isolement de miARN, isolement de micro-ARN, siARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 30 ml de solution de lavage de micro-ARN I (température ambiante)
• 50 ml de solution de lavage 2 / 3 (température ambiante)
• 80 tubes de prélèvement (température ambiante)
• 40 cartouches de filtre (température ambiante)
• 100 ml de tampon de lyse / liaison (4°C)
• 10 ml d’additif d’homogénat de micro-ARN (4°C)
• 100 ml d’acide-phénol:chloroforme (4°C)
• 1,4 ml de tampon de chargement sur gel II (-20°C)
• 5 ml de solution d’élution (-20°C, 4°C ou température ambiante)
Isolation Technology Colonne de centrifugation (filtre en fibre de verre), Extraction organique
Temps de purification 30 min
Volume d’élution 100 μL
Type d’échantillon Bactéries, cellules, échantillons végétaux, tissus, échantillons viraux, levure, cellules, échantillons végétaux, tissus, échantillons viraux, levure, Enzymatic Reactions
Type de produit final ARN total, ARN transcriptome, ARNic, petit ARN nucléaire, micro-ARN
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
À utiliser avec (application) Analyse de micro-ARN
Quantité 40 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 250 mg de tissu, jusqu’à 10^7 cellules
Rendement Cells: ≤16 μg RNA per 50,000 cells
Tissue: ≤160 μg per 5 mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • mirVana miRNA Isolation Kit, with phenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, chloroform,2-Mercaptoethanol, Thiocyanic acid, Formamide