Learn More
Invitrogen™ mirVana™ PARIS™ RNA and Native Protein Purification Kit
Code produit 10753067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10753067 40 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10753067 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1556
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
30 ml de solution de lavage de micro-ARN I ; 50 ml de solution de lavage 2 / 3 ; 80 tubes de prélèvement ; 40 cartouches de filtre ; 25 ml de tampon de perturbation cellulaire ; 25 ml de solution de dénaturation 2X ; 2 x 25 ml d’acide-phénol:chloroforme ; 5 ml de solution d’élution
Isolement de l’ARN et des protéines natives à partir du même échantillon
Le kit mirVana™ PARIS™ sert à la purification aussi bien de protéines natives que d’ARN (y compris le petit ARN) à partir du même échantillon. Chaque kit contient suffisamment de réactifs et de consommables pour 40 isolements de protéines et d’ARN total (y compris les petits ARN) ou 20 isolements de protéines et de fractions d’ARN, grandes et petites, séparées.
Fonctionnement du kit La procédure du kit mirVana PARIS commence par l’homogénéisation des échantillons avec un tampon de perturbation cellulaire spécial qui inclut un détergent non ionique. La protéine reste intacte, si bien qu’une partie du lysat peut être utilisée directement pour les applications d’analyses de protéines courantes. Le reste du lysat est utilisé pour l’isolement de l’ARN, en suivant une procédure qui combine les avantages de l’extraction en phase solide et organique, tout en évitant les inconvénients des deux.
  • Isolez l’ARN total contenant des petits ARN et les protéines natives à partir du même échantillon.
  • Commencez par 100 à 107 cellules de culture ou jusqu’à 100 mg de nombreux tissus de mammifère.
  • Enrichir pour les petits ARN (<200 nt) pour augmenter la sensibilité des analyses en aval
  • Suivez une procédure simple, de 30 minutes.
  • À utiliser pour corréler les niveaux d’ARNm, de micro-ARN ou de siARN et de protéines
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Lyse cellulaire, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, préparation des échantillons de protéines et purification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, extraction d’ARN, ARNi, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, purification d’acide nucléique spécialisée (p. ex. acides nucléiques totaux), analyse d’ARN non codant et de micro-ARN, isolement de micro-ARN, isolement de micro-ARN, siARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 30 ml de solution de lavage de micro-ARN I (température ambiante)
• 50 ml de solution de lavage 2 / 3 (température ambiante)
• 80 tubes de prélèvement (température ambiante)
• 40 cartouches de filtre (température ambiante)
• 25 ml de tampon de perturbation cellulaire (4°C)
• 25 ml de solution de dénaturation 2X (4°C)
• 2 × 25 ml d’acide phénol:chloroforme (4°C)
• 5 ml de solution d’élution (-20°C, 4°C ou température ambiante)
Isolation Technology Extraction organique, Lyse cellulaire (détergent non ionique), Colonne de centrifugation (filtre en fibre de verre)
Temps de purification 30 min
Type d’échantillon Cultures cellulaires, tissus (mammifères), tissus (mammifères)
Type de produit final ARN total, ARN transcriptome, ARNic, protéine (native), petit ARN nucléaire, micro-ARN
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Western, analyse de micro-ARN, transfert Northern, construction de bibliothèques d’ADNc
Nbre de réactions 40 préparations
Gamme de produits mirVana, Ambion
Quantité 40 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 10^7 cellules, jusqu’à 100 mg de tissu
Target ARN total, ARN et protéine, ARNsi, miARN