Learn More
Invitrogen™ Power SYBR™ Green Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Code produit 10259494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
400 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
10259494 400 réactions 1 pièce
10015674 40 réactions 1 pièce
10249494 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10259494 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4402955
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préparation d’échantillons à température ambiante en 7 minutes seulement.
Le kit Ambion Power SYBRGreen Cells-to-CT™ est une méthode rapide, facile et robuste qui permet de passer directement des cellules de culture aux résultats de PCR en temps réel. Une technologie de pointe de lyse cellulaire et de stabilisation d’ARN élimine complètement le processus de purification d’ARN laborieux et chronophage. Le kit Power SYBRGreen Cells-to-CT est alimenté par l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, LD, qui fournit les niveaux de spécificité les plus élevés avec la PCR en temps réel standard.
  • Comprend des réactifs optimisés pour fonctionner efficacement dès sa sortie de l’emballage
  • La technologie Cells-to-CT simple et efficace permet la préparation d’échantillons à température ambiante en seulement 7 minutes, y compris le traitement DNase
  • Précision validée, reproductibilité exceptionnelle et sensibilité maximale de 10 à 100 000 cellules par échantillon ; résultats équivalents à ceux de l’ARN purifié
Valeur extraordinaire Le kit comprend des réactifs pour la préparation d’échantillons intégrés à un flux de travail complet et optimisé d’expression génétique comprenant des réactifs de transcription inverse et un Master Mix PCR de haute performance avec SYBRGreen.
Facilité extraordinaire Le protocole commence par une procédure de préparation simple d’échantillons de 7 minutes. D’abord, les cellules sont nettoyées dans du PBS, puis lysées en solution pendant 5 minutes à température ambiante ; le traitement par DNase peut être réalisé simultanément. La réaction de lyse est arrêtée et l’échantillon est alors prêt pour la transcription inverse ou la conservation à -20°C pendant 5 mois maximum. Étant donné que les échantillons peuvent être traités directement dans des plaques de culture (96 ou 384 puits), la manipulation des échantillons et le risque de perte des échantillons ou d’erreur de transfert sont minimisés, ce qui contribue à une reproductibilité plus élevée. Après la préparation de l’échantillon, une partie du lysat cellulaire est ajoutée à une réaction RT suivie d’une PCR en temps réel à l’aide du Master Mix inclus.
Performances extraordinairesPour démontrer les performances du kit, des expériences répliquées ont été effectuées à l’aide de la purification d’ARN traditionnelle et de l’analyse PCR en temps réel, ou du kit Power SYBR Green Cells-to-CT. Le kit montre des performances équivalentes aux résultats obtenus à l’aide d’ARN purifié pour l’analyse de 10 à 100 000 cellules. De plus, la sensibilité, l’efficacité et la plage dynamique ont été supérieures aux kits de lysat concurrents. Les échantillons préparés avec le kit ont été testés pour leur compatibilité avec diverses plateformes de PCR en temps réel, notamment celles d’Applied Biosystems, de Roche et de Bio-Rad.
  • Méthode PCR : RT-qPCR en 2 étapes
  • Niveau de pureté / qualité : LD (ADN faible)
  • Colorant de référence passive : ROX (pré-mélangé)
  • Polymérase : ADN polymérase AmpliTaq Gold™
Produit accessoire :
Le kit de contrôle SYBRGreen Cells-to-CT (n° cat. 4402959) contient un ensemble de contrôle d’ARN Xeno™ et d’amorces et est recommandé pour surveiller l’efficacité de la lyse cellulaire et de l’inhibition de l’amplification dans les réactions Cells-to-CT.
Analyse d’expression génétique et génotypage, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique en temps réel par PCR, PCR en temps réel directement à partir d’échantillons
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20X
Contenu et stockage Conserver la solution d’arrêt, la DNase I et le mélange enzymatique RT 20X à -20°C. Conserver la solution de lyse,le tampon SYBR™RT 2X et le Master Mix PCR Green Power SYBR™ à 4°C. Conserver l’eau exempte de nucléase à température ambiante
Méthode de détection SYBR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7200 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 5700, GeneAmp 9600, StepOnePlus™, Standard Mode, QuantStudio 6 and 7 Pro systems, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 and 5 systems, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system
Marqueur ou colorant SYBR Green
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits Cells-to-CT, SYBR
Temps de purification 5 min
Pureté ou qualité LD (ADN faible)
Quantité 400 réactions
Transcriptase inverse M-MLV
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 400 réactions
Type d’échantillon Cellules
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ower SYBR Green Cells-to-CT Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine