Learn More
Ambion™ SiARN préconçu in vivo Ambion™
Code produit 15541114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 µmol
250 nmol
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15541114 1 µmol 1 pièce
15531114 250 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15541114 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 4457309
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
SiARN préconçu in vivo Ambion™
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist™ pour conce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description ARNsi pré-conçu personnalisé in vivo Ambion™, 1 nmol, solide, poudre, pureté HPLC in-vivo prêt à l’emploi, l’ARNi est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans une large gamme de types de cellules, utilisez notre générateur d’ARNic personnalisé GeneAssist pour concevoir et commander un ARNic personnalisé
Type de produit ARNsi pré-conçu in vivo Custom Ambion™
Pureté Compatible avec la HPLC in vivo
Quantité 1 µmol
Forme Plein