Learn More
Invitrogen™ ARNic préconçu in vivo Ambion™
Code produit 15551114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit final:
Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC
HPLC IVR pré-conçu in vivo Ambion™
HPLC SIRNA pré-conçu in vivo Ambion™
SiARN préconçu in vivo Ambion™
Quantité:
1 μmol
250 nmol
Conditionnement:
1 pièce
250µmol
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit final Quantité Conditionnement
15551114 HPLC IVR pré-conçu in vivo Ambion™ 1 μmol 1 pièce
15501114 Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC 250 nmol 1 pièce
15286304 SiARN préconçu in vivo Ambion™ 250 nmol 1 pièce
15511114 Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC 1 μmol 1 pièce
15183197 HPLC SIRNA pré-conçu in vivo Ambion™ 250 nmol 250µmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15551114 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4457310
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les ARNsi Ambion™ sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception des ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, offering valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs ensure high specificity and efficiency.
Ces ARNsi sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée.
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist™ pour concevoir et commander un siARN personnalisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Description Ambion IVR HPLC préconçu in vivo, 1 umol
RNAi Type siARN
Type de produit final HPLC IVR pré-conçu in vivo Ambion™
Gamme de produits Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 1 μmol
Forme Solide