Learn More
Invitrogen™ IPTG (sans dioxane)
Code produit 10685985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10685985 5 g 1 pièce
10556735 2 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10685985 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9464
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Inducteur d’opéron lactose
L’IPTG Invitrogen™ (isopropyl-bêta-D-thiogalactoside) est un inducteur de l’opéron lac qui est fréquemment utilisé en association avec le X-GAL pour déterminer le phénotype lac des phages ou plasmides recombinants. L’IPTG est également utilisé pour induire l’expression de gènes clonés étant sous contrôle de l’opéron lac. Fourni dans une bouteille de 5 g.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Type d’emballage Flacon
Gamme de produits Ambion
Quantité 5 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Poudre