Learn More
Invitrogen™ LeukoLOCK™ Total RNA Isolation System
Code produit 10506945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10506945 20 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10506945 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1923
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Isole et stabilise les leucocytes du sang total.
Le système d’isolement de l’ARN total LeukoLOCK™ est une méthode innovante pour le fractionnement cellulaire du sang total et la stabilisation et l’extraction de l’ARN total à partir de la population de leucocytes. Le kit est composé d’un kit de stabilisation et de fractionnement LeukoLOCK (également disponible séparément ; n° de cat. AM1933) et un kit d’isolement d’ARN total LeukoLOCK.
Le système LeukoLOCK est optimisé pour une utilisation avec du sang humain. Le sang est un stockeur d’informations cellulaires ; cependant, la présence d’ARNm de globine dans l’ARN préparé à partir de sang total peut interférer avec les applications de profilage d’expression en aval. Le système LeukoLOCK utilise une technologie de déplétion des leucocytes à base de filtres pour isoler les leucocytes du sang total et la solution RNAlater™ pour stabiliser les cellules sur le filtre. En excluant les globules rouges, l’ARN purifié à partir des leucocytes capturés est intrinsèquement appauvri en ARNm de globine, ce qui améliore l’utilité des échantillons pour le profilage d’expression et d’autres applications.
Capture et stabilisation des leucocytes
Un échantillon de 9 à 10 ml de sang anticoagulé passe par un filtre LeukoLOCK, qui capture la population totale des leucocytes tout en éliminant les globules rouges (y compris les réticulocytes), les plaquettes et le plasma. Après le rinçage avec une solution saline tamponnée au phosphate, le filtre est rincé avec la solution RNAlater pour stabiliser l’ARN dans les leucocytes capturés. L’ARN peut être isolé immédiatement ou les cellules stabilisées peuvent être maintenues pendant plusieurs jours à température ambiante ou pendant des périodes plus longues à –20°C ou –80°C.
Isolement de l’ARN
La purification de l’ARN est effectuée en perturbant d’abord les cellules capturées dans une solution à base dethiocyanate de guanidinium qui libère l’ARN tout en inactivant simultanément les nucléases. Le lysat cellulaire est prélevé et traité brièvement avec de la protéinase K. L’ARN est ensuite purifié à partir du lysat à l’aide de la technologie à base de microbilles magnétiques MagMAX pour le lavage, suivi du traitement par DNase (avec DNase TURBO™) et du nettoyage final.
Études d’expression
Les études d’expression de biopuces et de RT-PCR quantitatives ont validé la pertinence de l’ARN purifié pour un profilage fiable des transcriptomes. Par rapport à l’ARN traité avec une procédure d’isolement d’ARN sanguin couramment utilisée, l’ARN isolé avec le système LeukoLOCK produit un ARNa médian plus long après amplification et un pourcentage plus élevé d’appels présents sans nécessiter d’autres étapes de post-extraction pour éliminer l’ARNm de globine. Comme l’ARNa de globine représente 25 à 40 % du pic d’ARNa provenant de l’ARN total du sang total, le rendement de l’ARN total est naturellement plus faible avec les méthodes qui épuisent les transcripts de globine indésirable. L’ARN amplifié après la purification LeukoLOCK offre une plus grande sensibilité de la matrice en raison de la réduction spectaculaire des transcripts de globine concurrente.
Rendements du kit
La récupération varie d’un donneur à l’autre, mais elle est généralement de 10 à 20 μg d’ARN par 9 à 10 ml de sang total. L’ARN récupéré à l’aide du système LeukoLOCK contient moins d’un dixième de la quantité d’ARNm de globine alpha et bêta dérivés de réticulocytes présents dans des échantillons d’ARN typiques provenant de sang total non fractionné.
  • Fractionne les leucocytes du sang total en quelques minutes
  • Extrait l’ARN total des leucocytes
  • Aucune étape supplémentaire de réduction de globine n’est requise
  • Stabilise l’ARN pour préserver le profil d’expression.
  • Préserve les leucocytes à température ambiante pendant plusieurs jours.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total des cellules et tissus animaux, ARN total du sang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver la solution PBS 1X pH 7,4, RNAlater;™, le bouchon de septum en caoutchouc, le connecteur à glissement blanc, la pointe de transfert, le filtre LeukoLOCK™, la solution d’élution, la solution de liaison ⁄ lyse LeukoLOCK™, la solution d’ajustement du pH LeukoLOCK™, les tubes de traitement, le concentrat de solution de lavage 1, le concentrat de solution de lavage 2 ⁄ 3 et l’eau exempte de nucléase à température ambiante. Conserver les microbilles de liaison à l’ARN à 4°C. Conserver le tampon de DNase 1X LeukoLOCK™, la protéinase K et la DNase TURBO™ à -20°C.
Isolation Technology Filtre de capture des leucocytes, Microbille magnétique
Type d’échantillon Cellules, sang
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
À utiliser avec (application) Analyse des biopuces, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), dosages de protection des nucléases, transfert Northern, construction de bibliothèques d’ADNc
Nbre de réactions 20 préparations
Échelle de préparation > Échantillons de sang de 1 ml (grande échelle)
Gamme de produits Ambion, LeukoLOCK
Quantité 20 préparations
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 10 ml de sang total
Target ARN total