Learn More
Invitrogen™ Solution de précipitation LiCl (7,5 M)
Code produit 10498254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10498254 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10498254 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9480
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ne précipitera pas l’ADN, les protéines ou les glucides
Precipitation solution offers major advantages over other RNA precipitation methods in that it does not precipitate DNA, protein, or carbohydrates. It is supplied in one bottle of 100 mL at a concentration of 7.5M. It is the method of choice for removing inhibitors of translation or cDNA synthesis from RNA preparations.
Note: LiCl precipitation may not remove all DNA contamination from total RNA isolations. If the RNA is to be used for RT-PCR, it should be DNase I treated. The solution is rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, and RNase activity.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 7,5 M
Contenu et stockage Conserver entre 2° et 8°C
À utiliser avec (application) Extraction de l’ARN
Gamme de produits Ambion
Pureté Sans DNase, sans RNase
Quantité 100 mL