Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Code produit 12013729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
480 préparations
96 préparations
Conditionnement:
1 pièce
96 préparations
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
12013729 96 préparations 96 préparations
11370912 480 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Code produit 12013729 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4413021
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Includes
  • DNA Binding Beads, 10 mg/mL, 1 × 1.8mL (Same for both kits) Store at 2 to 8 °C
  • DNA Elution Buffer 1 1 x 15mL (Same for both kits) Store at RT
  • DNA Elution Buffer 2 1 x 15mL (Same for both kits)Store at RT
  • Elution Plate, 96-well, 2 plates - Store at RT
  • Wash Solution 1 Concentrate, 1 x 15mL for PN 4413021 - Store at RT
  • Wash Solution 2 Concentrate, 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
  • Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55mL (Same for both kits) Store at RT
  • MicroAmp Clear Adhesive Film, 1 x 4 films - Store at RT
  • Nuclease-Free Water 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
  • PK Buffer 1 x 11mL (Same for both kits) Store at RT
  • Processing Plate, 96-well, 1 plate - Store at RT
  • Proteinase K, 1 x 850 μL - Store at -15 to -25 °C
  • Ribonuclease A (RNase A), 1 x 530 μL - Store at -15 to -25 °C
Purification rapide d’ADN génomique de grande qualité
Les kits multi-échantillons d’ADN MagMAX™ à 96 puits sont conçus pour réaliser une purification rapide de l’ADN génomique de haute qualité issu de plusieurs types d’échantillons, y compris le sang et les cartes sanguines, les tissus, les queues de souris, les écouvillons buccaux, les couches leucoplaquettaires et les cellules mises en culture. Ces kits de purification MagMAX™ utilisent la technologie d’isolement des acides nucléiques à base de billes magnétiques pour produire de hauts rendements d’ADN purifié dépourvu d’inhibiteurs susceptibles d’affecter les réactions en aval tels que les tests de génotypage, le séquençage CE et de nouvelle génération ainsi que l’analyse par fusion à haute résolution. Les kits de préparation 96 et 5x 96 puits sont conçus pour effectuer des applications avec un débit supérieur et un traitement automatisé.
Les exigences en matière de rendement et de pureté de l’ADN sont devenues plus strictes grâce au développement de nouvelles méthodes et technologies d’analyse telles que le génotypage à haut débit et les plateformes de séquençage de l’ADN nouvelle génération. Les kits multi-échantillons d’ADN MagMAX™ répondent au défi en délivrant de l’ADN hautement pur exempt de nucléases, de protéines et d’autres inhibiteurs de réactions enzymatiques en aval.
Comme le montre le tableau 1, grâce aux kits multi-échantillons d’ADN MagMAX™, il est possible d’obtenir à partir d’une variété de matériaux de l’ADN à haut rendement et haute pureté. Cela diffère des méthodes à base de membrane filtrante, qui nécessitent souvent différentes configurations de kits pour divers matériaux d’entrée. Pour les applications nécessitant des rendements maximaux, pour des petits lots ou pour l’archivage d’ADN, le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX™ (format en tube, traitement manuel) peut être souhaitable car des volumes d’échantillon plus grands peuvent être utilisés. Des rendements d’ADN adaptés à la plupart des applications de routine peuvent être obtenus à l’aide des kits multi-échantillons d’ADN MagMAX™-96 (format de plaque 96 puits, compatible avec la manipulation automatisée) (tableau 1).
Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX™ fournit également des rendements élevés d’ADN à partir d’échantillons riches en lipides ou en glycogène, tels que, respectivement, les tissus nerveux et hépatiques. L’illustration 1 démontre que, grâce au kit multi-échantillons d’ADN MagMAX™, vous pourrez purifier plus de deux fois plus d’ADN qu’avec la méthode des concurrents de premier plan basée sur une membrane filtrante.
La plupart des applications moléculaires enzymatiques sont sujettes à l’inhibition par les analytes issus de la matrice d’échantillons (par exemple, hème, héparine, sels, protéines) ou de la méthode de purification elle-même (phénol, sels, alcool). L’illustration 2 illustre l’effet de la pureté de l’ADN sur les applications moléculaires sensibles comme la PCR quantitative (qPCR). L’ADN a été extrait du sang à l’aide du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX™-96 ou d’un kit basé sur la membrane filtrante d’un concurrent soumis à une analyse de PCR en temps réel. Les valeurs CT seuil du cycle obtenues avec l’ADN purifié grâce au kit multi-échantillons d’ADN MagMAX™ étaient inférieures à celles obtenues avec l’ADN purifié grâce au kit à membrane filtrante, ce qui démontre que le kit MagMAX™ produit un ADN de plus grande pureté.
Les kits multi-échantillons d’ADN MagMAX™ fournissent de l’ADN purifié compatible avec une variété de flux de travail d’application Applied Biosystems (illustration 3), y compris le génotypage SNP et l’analyse de séquençage de l’ADN (voir figure 4). Pour voir la description complète des performances de l’ADN purifié en utilisant les kits multi-échantillons d’ADN MagMAX™ pour les dosages du génotypage SNP TaqMan® et avec la chimie BigDye® pour l’analyse de la séquence d’ADN, consulter la fiche produit du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• Microbilles de liaison à l’ADN, 10 mg⁄ml, 1 × 1,8 ml Conserver entre 2 et 8°C
• Tampon d’élution d’ADN 1 1 x 15 ml Conserver à température ambiante
• Tampon d’élution d’ADN 2 1 x 15 ml Conserver à température ambiante
• Plaque d’élution, 96 puits, 2 plaques - Conserver à température ambiante
• Concentré de solution de nettoyage 1, 1 x 15 ml - Conserver à température ambiante
• Concentré de solution de nettoyage 2, 1 x 50 ml Conserver à température ambiante
• Tampon de lyse d’ADN multi-échantillons, 1 x 55 ml Conserver à température ambiante
• Film adhésif transparent MicroAmp™, 1 x 4 films - Conserver à température ambiante
• Eau exempte de nucléase 1 x 50 ml Conserver à température ambiante
• Tampon PK 1 x 11 ml Conserver à température ambiante
• Plaque de traitement, 96 puits, 1 plaque - Conserver à température ambiante
• Protéinase K, 1 x 850 µl - Conserver entre -15 et -25°C
• Ribonucléase A (RNase A), 1 x 530 µl - Conserver entre -15 et -25°C.
Format Kit
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Sang, Échantillons buccaux, Cellules, Mouchoir
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (application) Génotypage, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR, séquençage
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit, non compatible avec le haut débit Compatible (manuel), protocoles automatisés
Nbre de réactions 96 préparations
Gamme de produits MagMAX
Type de produit Kit multi-échantillons d’ADN
Quantité 96 préparations
Cible ADN génomique