Learn More
Invitrogen™ Kit d’isolement d’ARN total MagMAX™-96
Code produit 10764417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 préparations
Conditionnement:
96 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10764417 96 préparations 96 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10764417 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1830
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Contenu des kits : 1 plaque de traitement et couvercle ; Concentré de solution de lyse / liaison de 11 ml ; Concentré de solution de lavage 1 de 18 ml ; Concentré de solution de lavage 2 de 55 ml ; Concentré de reliaison à l’ARN de 12 ml ; Tampon d’élution de 10 ml ; Tampon de DNase MagMAX TURBO de 6 ml ; Microbilles de liaison à l’ARN de 1,1 ml ; Améliorateur de lyse / liaison de 1,1 ml ; DNase TURBO de 110 μl. Contient suffisamment de réactifs pour isoler l’ARN des 96 échantillons.
Technologie à base de billes magnétiques pour purifier l’ARN total
Le kit d’isolement d’ARN MagMAX-96 Total est spécifiquement conçu pour la purification à débit moyen de l’ARN extrait de cellules et de tissus animaux et végétaux. L’ARN purifié à l’aide du kit est idéal pour les applications PCR et RT-PCR. Le kit utilise la purification à base de microbilles magnétiques et comprend suffisamment de réactifs pour 96 réactions.
Avantages de la purification à base de microbilles magnétiques MagMAX Les microbilles magnétiques offrent de nombreux avantages par rapport à d’autres technologies d’isolement de l’ARN. Les billes assurent une liaison de l’ARN plus efficace que les filtres en fibre de verre et permettent ainsi de produire des volumes d’ARN plus importants et plus homogènes. L’absence de filtre permet également d’éliminer tout risque d’obstruction des filtres causée par des particules cellulaires présentes au sein des échantillons. Une faible quantité de microbilles magnétiques permet d’obtenir une liaison très efficace. L’élution de l’ARN lié peut donc s’effectuer dans un volume d’eau sans nucléase de 20 à 50 µl et concentrer ainsi l’ARN présent au sein d’échantillons dilués et en grands volumes.
Prise en charge de différents types d’échantillons Ce kit prend en charge différents types d’échantillons biologiques, ainsi que différents volumes de cellules et de tissus. Il est optimisé pour l’isolement à haut débit de l’ARN, dans une configuration allant de 25 cellules à 2 x 106 cellules, ainsi que pour les petits échantillons de tissus végétaux et de mammifères (jusqu’à 10 mg). Le protocole est entièrement automatisable. Des instructions d’automatisation détaillées sont fournies avec le kit.
  • Amélioration des conditions de lyse/liaison en vue de prendre en charge un plus grand volume d’échantillons
  • Incorporation de réactifs pour traitement TURBO DNase™ en vue de minimiser la contamination de l’ADN et de préserver l’intégrité de l’ARN
  • Protocole d’isolement de l’ARN des tissus végétaux
  • 96 réactions par kit, adapté à un usage modéré
  • Protocoles automatisés, compatibles haut débit
Produits accessoires Certains composants du kit, tels que le concentré de solution de lyse / liaison, le concentré de solution de lavage 1 et le concentré de solution de lavage 2, peuvent également être achetés séparément. L’aide à l’isolement de l’ARN végétal peut être utilisé conjointement avec le kit d’isolement d’ARN MagMAX-96 Total pour procéder à l’isolement des tissus végétaux.
Purification automatisée de l’acides nucléique, isolement automatisé de l’ARN total, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ARN, isolement d’ARN total, ARN total extrait de cellules et tissus animaux, ARN total extrait de cellules végétales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu du kit (stockage) :
• 1 plaque de traitement et couvercle (température ambiante)
• Concentré de solution de lyse / liaison, 11 ml (température ambiante)
• Concentré de solution de lavage 1, 18 ml (température ambiante)
• Concentré de solution de lavage 2, 55 ml (température ambiante)
• Concentré de reliaison à l’ARN, 12 ml (température ambiante)
• Tampon d’élution, 10 ml (4°C ou température ambiante)
•Tampon de DNase MagMAX™ TURBO™, 6 ml (4°C ou température ambiante)
• Microbilles de liaison à l’ARN, 1,1 ml (4°C)
• Améliorateur de lyse / liaison, 1,1 ml (-20°C)
• DNase TURBO™, 110 µl (-20°C)
Contient suffisamment de réactifs pour isoler l’ARN de 96 échantillons.
Isolation Technology Microbille magnétique
Volume d’élution 50 μl
Type d’échantillon Cellules de mammifères, plantes, tissus (mammifères)
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
À utiliser avec (équipement) Systèmes de manipulation de liquides robotiques MagMAX™ Express 24 et 96, processeur de particules magnétiques standard MagMAX™ Express-96
À utiliser avec (application) Analyse des biopuces, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), dosages de protection des nucléases, transfert Northern, construction de bibliothèques d’ADNc
Quantité 96 préparations
Conditions d’expédition Box 1: Dry Ice
Box 2: Room Temperature
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 10 mg de tissu végétal, jusqu’à 2 x 10^6 cellules, jusqu’à 5 mg de tissu animal
Rendement 40 µg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine, Thiocyanic acid