Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit
Code produit 10378989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10378989 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10378989 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4413020
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
  • Microbilles de liaison à l’ADN, 10 mg / ml, 1 x 1,8 ml (identique pour les deux kits)
  • Tampon d’élution d’ADN 1, 1 x 15 ml (identique pour les deux kits)
  • Tampon d’élution d’ADN 2, 1 x 15 ml (identique pour les deux kits)
  • Concentrat de solution de lavage 1, 1 x 16,4 ml
  • Concentrat de solution de lavage 2, 1 x 50 ml (identique pour les deux kits)
  • Tampon de lyse d’ADN multi-échantillons, 1 x 55 ml (identique pour les deux kits)
  • Eau exempte de nucléases, 1 x 50 ml (identique pour les deux kits)
  • Tampon PK, 1 x 11 ml (identique pour les deux kits) Tubes de traitement, 50 tubes, Protéinase K, 1 x 900 μl, ribonucléase A (RNase A), 1 x 290 μl
Purification rapide d’ADN génomique de grande qualité
  • Les kits multi-échantillons d’ADN MagMAX sont conçus pour une variété de types d’échantillons, y compris le sang et les cartes de sang, les tissus, les queues de souris, les écouvillons buccaux, les couches leuco-plaquettaires et les cellules mises en culture. Ces kits de purification MagMAX utilisent la technologie d’isolement des acides nucléiques à base de billes magnétiques pour produire de hauts rendements d’ADN purifié dépourvu d’inhibiteurs susceptibles d’affecter les réactions en aval tels que les tests de génotypage, le séquençage CE et de nouvelle génération ainsi que l’analyse par fusion à haute résolution. Le kit de 50 préparations est conçu pour le traitement manuel d’un tube de microcentrifugation
  • Les exigences en matière de rendement et de pureté de l’ADN sont devenues plus strictes grâce au développement de nouvelles méthodes et technologies d’analyse telles que le génotypage à haut débit et les plateformes de séquençage de l’ADN nouvelle génération. Les kits multi-échantillons d’ADN MagMAX répondent au défi en délivrant de l’ADN hautement pur exempt de nucléases, de protéines et d’autres inhibiteurs de réactions enzymatiques en aval.
  • Grâce aux kits multi-échantillons d’ADN MagMAX, il est possible d’obtenir à partir d’une variété de matériaux de l’ADN à haut rendement et haute pureté. Cela diffère des méthodes à base de membrane filtrante qui nécessitent souvent différentes configurations de kits pour divers matériaux d’entrée. Pour les applications nécessitant des rendements maximaux, pour des petits lots ou pour l’archivage d’ADN, le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX (format en tube, traitement manuel) peut être souhaitable car des volumes d’échantillon plus grands peuvent être utilisés. Des rendements d’ADN adaptés à la plupart des applications de routine peuvent être obtenus à l’aide des kits multi-échantillons d’ADN MagMAX-96 (format de plaque à 96 puits, compatible avec la manipulation automatisée)
  • Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX fournit également des rendements élevés d’ADN à partir d’échantillons riches en lipides ou en glycogène, tels que, respectivement, les tissus nerveux et hépatiques. Grâce au kit multi-échantillons d’ADN MagMAX, vous pourrez purifier plus de deux fois plus d’ADN qu’avec la méthode des concurrents de premier plan basée sur une membrane filtrante.
  • La plupart des applications moléculaires enzymatiques sont sujettes à l’inhibition par les analytes issus de la matrice d’échantillons (p. ex., hème, héparine, sels, protéines) ou de la méthode de purification elle-même (phénol, sels, alcool). L’effet de la pureté de l’ADN sur les applications moléculaires sensibles, comme la PCR quantitative (qPCR), a été démontré. L’ADN a été extrait du sang à l’aide du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX-96 ou d'un kit basé sur la membrane filtrante d’un concurrent soumis à une analyse de PCR en temps réel. Les valeurs CT seuil du cycle obtenues avec l’ADN purifié grâce au kit multi-échantillons d’ADN MagMAX étaient inférieures à celles obtenues avec l’ADN purifié grâce au kit à membrane filtrante, ce qui démontre que le kit MagMAX produit un ADN de plus grande pureté.
  • Les kits multi-échantillons d’ADN MagMAX fournissent de l’ADN purifié compatible avec une variété de flux de travaux d’application Applied Biosystems, y compris le génotypage SNP et l’analyse de séquençage de l’ADN.
Purification et analyse d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, purification d’ADN génomique, ADNg à partir de tissus et cellules d’animaux, ADNg à partir du sang (échelle moyenne, 100 μl à 1 ml), ADNg à partir de cellules buccales, ADNg à partir d’échantillons de médecine légale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• Microbilles de liaison à l’ADN, 10 mg ⁄ ml, 1 × 1,8 ml (identique pour les deux kits) À stocker entre 2 et 8°C
• Tampon d’élution de l’ADN 1, 1 x 15 ml (identique pour les deux kits) À stocker à température ambiante
• Tampon d’élution de l’ADN 2, 1 x 15 ml (identique pour les deux kits) À stocker à température ambiante
• Concentrat de solution de lavage 1, 1 x 16,4 ml À stocker à température ambiante
• Concentrat de solution de lavage 2, 1 x 50 ml (identique pour les deux kits) À stocker à température ambiante
• Tampon de lyse d’ADN multi-échantillons, 1 x 55 ml (identique pour les deux kits) À stocker à température ambiante
• Eau exempte de nucléases, 1 x 50 ml (identique pour les deux kits) À stocker à température ambiante
• Tampon PK, 1 x 11 ml (identique pour les deux kits) À stocker à température ambiante
• Tubes de traitement, 50 tubes À stocker à température ambiante
• Protéinase K, 1 x 900 µl À stocker entre -15 et -25°C
• Ribonucléase A (RNase A), 1 x 290 µl À stocker entre -15 et -25 °C
Format Kit
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Sang, Échantillons buccaux, Cellules, Mouchoir
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (application) Génotypage, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR, séquençage
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Nbre de réactions 50 préparations
Gamme de produits MagMAX
Type de produit Kit multi-échantillons d’ADN
Quantité 50 préparations
Cible ADN génomique