Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6/T7 Transcription Kit
Description
Includes
Mélange d’enzymes SP6, mélange d’enzymes T7, tampon de transcription 10X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, DNase TURBO, tampon de chargement de gel II, actine pTRI-b, eau exempte de nucléase
Le kit de transcription in vitro Ambion™ MAXIscript™ SP6/T7 permet de synthétiser des sondes d’ARN en seulement 10 minutes afin de les utiliser durant les dosages de protection de la ribonucléase, l’hybridation in situ et les hybridations de transfert. Chaque kit contient du réactif en quantité suffisante pour effectuer 15 réactions de chaque enzyme.
- Activité spécifique élevée assurant un rendement élevé, sondes d’ARN pleine longueur en seulement 10 minutes
- Kit de synthèse de sondes convenant parfaitement aux dosages de protection des nucléases, aux transferts Northern et Southern et à l’hybridation in situ
- TURBO DNase™ inclus
- Contient des réactifs de qualité, certifiés sans DNase / ARNase
- Synthèse de sondes d’ARN avec des activités spécifiques atteignant 1 x 109 cpm / μg en seulement 10 minutes
- Synthèse efficace de sondes pleine longueur, même à des concentrations limitées en nucléotides, ce qui fait de lui un complément idéal aux dosages de protection de la ribonucléase
- Pour la synthèse de sondes non marquées par des isotopes
- Le marquage peut être effectué après la transcription en utilisant le kit Ambion’s BrightStar™ de marquage psoralène-biotine ou pendant la transcription en incorporant des nucléotides modifiés dans la réaction
- À utiliser pour synthétiser des quantités modestes d’ARN non marqué (réaction de 2 à 6 μg / 20μl) jusqu’à 2 kb
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le mélange d’enzymes SP6, mélange d’enzymes 10X, le tampon de transcription T7, la solution ATP, la solution CTP, la solution GTP, la solution UTP, la DNase TURBO, le tampon de chargement de gel II et l’actine pTRI-b sont tous conservés à –20 °C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. |
| Type de produit final | ARNm synthétique, ARNm |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | ARNm, ARNm synthétique |
| À utiliser avec (application) | Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR |
| Nbre de réactions | 30 réactions |
| Gamme de produits | Ambion, MAXIscript |
| Type de produit | Kit de transcription in vitro SP6 / T7 |
| Quantité | 30 réactions |
| Accélérateur | T7, SP6 |
| Afficher plus |