Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual
Code produit 10167004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de transcription in vitro SP6
Quantité:
100 réactions
30 réactions
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité unitSize
10167004 Kit de transcription in vitro SP6 100 réactions 1 pièce
10545585 Kit de transcription in vitro SP6 100 réactions 1 pièce
10370255 Kit de transcription in vitro SP6 30 réactions 1 pièce
10698265 Kit de transcription in vitro SP6 30 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10167004 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1310M
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Mélange d’enzymes SP6, tampon de transcription 10X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, DNase TURBO, tampon de chargement de gel II, actine pTRI-b, eau exempte de nucléase
Synthèse rapide des sondes d’ARN pour une utilisation dans les dosages de protection contre la ribonucléase, l’hybridation in situ et les hybridations de transfert
Le kit de transcription in vitro Ambion MAXIscript SP6 permet de synthétiser des sondes d’ARN en seulement 10 minutes pour une utilisation dans les dosages de protection de la ribonucléase, l’hybridation in situ et les hybridations de transfert. Chaque kit contient du réactif en quantité suffisante pour effectuer 30 réactions.
  • Activité spécifique élevée assurant un rendement élevé, sondes d’ARN pleine longueur en seulement 10 minutes (rendement de l’ARN : 2 à 6 μg)
  • Kit de synthèse de sondes convenant parfaitement aux dosages de protection des nucléases, aux transferts Northern et Southern et à l’hybridation in situ
  • TURBO DNase inclus
    Réactifs de qualité, certifiés sans DNase / ARNase
  • Synthèse de sondes d’ARN avec des activités spécifiques atteignant 1 x 109 cpm / μg en seulement 10 minutes
  • Synthèse efficace de sondes pleine longueur, même à des concentrations limitées en nucléotides, ce qui en fait un complément idéal aux dosages de protection de la ribonucléase
  • Pour la synthèse de sondes non marquées par des isotopes
  • Le marquage peut être effectué après la transcription en utilisant le kit Ambion’s BrightStar™ de marquage psoralène-biotine ou pendant la transcription en incorporant des nucléotides modifiés dans la réaction
  • Pour la synthèse de quantités modestes d’ARN non marqué (réaction de 2 à 6 μg / 20μl) jusqu’à 2 kb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le mélange d’enzymes SP6, le tampon de transcription 10X, la solution ATP, la solution CTP, la solution GTP, la solution UTP, la DNase TURBO, le tampon de chargement de gel II et l’actine pTRI-b sont tous conservés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température.
Type de produit final ARNm synthétique, ARNm
Format Kit
Type d’échantillon ARNm, ARNm synthétique
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR
Nbre de réactions 100 réactions
Gamme de produits Ambion, MAXIscript
Type de produit Kit de transcription in vitro SP6
Quantité 100 réactions
Accélérateur SP6
Rendement 2 à 6 µg
Matériau de départ Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé