Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ T3 Transcription Kit
Beskrivning
Innehåller
Mélange enzymatique T3, tampon de transcription 10X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, DNase TURBO, tampon de chargement de gel II, actine pTRI-b, eau exempte de nucléase
Le kit de transcription in vitro Ambion MAXIscript T3 permet de synthétiser des sondes d’ARN en seulement 10 minutes afin de les utiliser durant les dosages de protection de la ribonucléase, l’hybridation in situ et les hybridations de transfert. Chaque kit contient du réactif en quantité suffisante pour effectuer 30 réactions. Le kit de transcription in vitro MAXIscript permet de synthétiser des sondes d’ARN avec des activités spécifiques atteignant 1 × 109 cpm / μg en seulement 10 minutes. Le kit MAXIscript est très efficace pour synthétiser des sondes pleine longueur, même à des concentrations limitées en nucléotides, ce qui fait de lui le complément idéal aux dosages de protection de la ribonucléase. Le kit MAXIscript constitue également un excellent choix pour la synthèse de sondes non marquées par des isotopes. Le marquage peut être effectué après la transcription en utilisant le kit de marquage Ambion BrightStar™ psoralène-biotine ou pendant la transcription en incorporant des nucléotides modifiés dans la réaction. Les kits MAXIscript peuvent également être utilisés pour la synthèse de quantités modestes d’ARN non marqué (réaction de 2 à 6μg / 20 μl) pouvant atteindre jusqu’à 2 kb.
- Activité spécifique élevée assurant un rendement élevé, sondes d’ARN pleine longueur en seulement 10 minutes
- Kit de synthèse de sondes convenant parfaitement aux dosages de protection des nucléases, aux transferts Northern et Southern et à l’hybridation in situ
- TURBO DNase™ inclus
- Tous les kits contiennent des réactifs de qualité, certifiés sans DNase / ARNase
- Rendement de l’ARN : 2 à 6 μg
Specifikationer
Specifikationer
| Contenu et stockage | Le mélange d’enzymes T3, le tampon de transcription 10X, la solution ATP, la solution CTP, la solution GTP, la solution UTP, la DNase TURBO, le tampon de chargement de gel II et l’actine pTRI-b sont tous conservés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. |
| Type de produit final | ARNm synthétique, ARNm |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | ARNm, ARNm synthétique |
| À utiliser avec (application) | Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR |
| Nbre de réactions | 30 réactions |
| Gamme de produits | Ambion, MAXIscript |
| Type de produit | Kit de transcription in vitro T3 |
| Quantité | 30 réactions |
| Accélérateur | T3 |
| Visa mer |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.