Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ T7 Transcription Kit
Code produit 10430355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de transcription in vitro T7
Quantité:
100 réactions
30 réactions
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité unitSize
10430355 Kit de transcription in vitro T7 30 réactions 1 pièce
10035164 Kit de transcription in vitro T7 100 réactions 1 pièce
10762867 Kit de transcription in vitro T7 100 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10430355 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1312
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Mélange enzymatique T7, tampon de transcription 10X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, DNase TURBO, tampon de chargement de gel II, actine pTRI-b, eau exempte de nucléase
Synthèse rapide des sondes d’ARN pour une utilisation dans les dosages de protection contre la ribonucléase, l’hybridation in situ et les hybridations de transfert
Le kit de transcription in vitro Ambion™ MAXIscript™ T7 permet de synthétiser des sondes d’ARN en seulement 10 minutes afin de les utiliser durant les dosages de protection de la ribonucléase, l’hybridation in situ et les hybridations de transfert. Chaque kit contient du réactif en quantité suffisante pour effectuer 30 réactions. Le kit de transcription in vitro MAXIscript permet de synthétiser des sondes d’ARN avec des activités spécifiques atteignant 1 × 109 cpm / μg en seulement 10 minutes. Le kit MAXIscript est très efficace pour synthétiser des sondes pleine longueur, même à des concentrations limitées en nucléotides, ce qui fait de lui le complément idéal aux dosages de protection de la ribonucléase. Le kit MAXIscript constitue également un excellent choix pour la synthèse de sondes non marquées par des isotopes. Le marquage peut être effectué après la transcription en utilisant le kit de marquage Ambion BrightStar™ psoralène-biotine ou pendant la transcription en incorporant des nucléotides modifiés dans la réaction. Le kit MAXIscript peut également être utilisé pour synthétiser des quantités modestes d’ARN non marqué (réaction de 2 à 6 μg / 20μl) jusqu’à 2 kb.
  • Activité spécifique élevée assurant un rendement élevé, sondes d’ARN pleine longueur en seulement 10 minutes
  • Kit de synthèse de sondes convenant parfaitement aux dosages de protection des nucléases, aux transferts Northern et Southern et à l’hybridation in situ
  • TURBO DNase™ inclus
  • Tous les kits contiennent des réactifs de qualité, certifiés sans DNase / ARNase
  • Rendement de l’ARN : 2 à 6 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le mélange d’enzymes T7, le tampon de transcription 10X, la solution ATP, la solution CTP, la solution GTP, la solution UTP, la DNase TURBO, le tampon de chargement de gel II et l’actine pTRI-b sont tous conservés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température.
Type de produit final ARNm synthétique, ARNm
Format Kit
Type d’échantillon ARNm, ARNm synthétique
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR
Nbre de réactions 30 réactions
Gamme de produits Ambion, MAXIscript
Type de produit Kit de transcription in vitro T7
Quantité 30 réactions
Accélérateur T7
Conditions d’expédition Glace carbonique
Rendement 2 à 6 µg
Matériau de départ Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé