Learn More
Invitrogen™ MEGAclear™-96 Transcription Clean-Up Kit
Code produit 10127304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10127304 96 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10127304 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1909
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
8 ml de solution de liaison, 20 ml de concentrat de solution de lavage, 10 ml de solution d’élution, 20 ml d’eau exempte de nucléase, 1 plaque de filtration MEGAclear-96, 1 plaque de prélèvement, 2 films adhésifs pour plaques
Nettoyage rapide des réactions de transcription à grande échelle
Le kit MEGAclear-96 est conçu pour un nettoyage rapide et à haut débit de toutes les réactions de transcription à grande échelle. Le kit sépare efficacement l’ARN depuis les NTP non incorporés, les enzymes et les composants de tampon.
  • Purifie les réactions de transcription dans un format à 96 puits pour produire un ARN de haute qualité, exempt de NTP non incorporés, d’enzymes et de composants de tampon
  • Protocole rapide : purifie l’ARN en moins de 20 minutes.
  • Peut être adapté aux plateformes robotiques
  • Protocole simple et rapide
  • Peut également être intégré à votre plateforme robotique ou utilisé avec des méthodes manuelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 8 ml de solution de liaison (conserver à 4°C)
• 20 ml de concentrat de solution de lavage (conserver à 4°C)
• 10 ml de solution d’élution (conserver à température ambiante, 4°C ou -20°C)
• 20 ml d’eau exempte de nucléase (conserver à température ambiante, 4°C ou -20°C)
• 1 plaque de filtration MEGAclear™-96 (conserver à température ambiante)
• 1 plaque de prélèvement (conserver à température ambiante)
• 2 films adhésifs pour plaques (conserver à température ambiante)
Type de produit final ARNm synthétique purifié, ARNm purifié
Format Plaque à 96 puits
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Cible de purification ARNm, ARNm synthétique
Type d’échantillon ARNm, ARNm synthétique
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR
À utiliser avec (équipement) Rampe à vide, centrifugeuse
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Nbre de réactions 96 préparations
Gamme de produits Ambion, MEGAclear
Type de produit Kit de purification d’ARNm, kit de purification
Quantité 96 préparations
Temps de purification 30 min
Conditions d’expédition Température ambiante
Volume de matériau de démarrage 1 ng à 500 µg d’ARNdb > 200 b ou d’ARNsb > 100 bp
Rendement 100 µg
Matériau de départ ARNm synthétique, ARNm