Learn More
Invitrogen™ MEGAscript™ T3 Transcription Kit
Código de producto. 10772687
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
40 réactions
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
10772687 40 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10772687 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1338
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Synthétise 10 à 50 fois la quantité d’ARN produite par les réactions de transcription classiques.
Les conditions inédites de réaction de transcription et la technologie Ambion brevetée à haut rendement permettent la synthèse de 10 à 50 fois la quantité d’ARN produite par les réactions classiques de transcription. Chaque kit Ambion contient suffisamment de réactifs pour 40 réactions.
  • Technologie exclusive à rendement très élevé et rapide : Temps de réaction de 2 heures
  • Amplification de l’ARNa pour l’analyse de grille de gènes et pour d’autres applications
  • Incorporation efficace de nombreux nucléotides modifiés
  • Une réaction MEGAscript type de 20 μl avec 1 μg du modèle de contrôle pTRI-Xef-1α produit plus de 100 μg de transcript.
  • La polyvalence du kit MEGAscript permet une manipulation des réactions afin d’incorporer des réactifs spécialisés tels que des nucléotides modifiés, un analogue de coiffe ou de la polymérase supplémentaire.
Produits accessoires :
les kits d’amplification MessageAmp™ ARNa sont alimentés par la technologie MEGAscript et développés spécialement pour l’amplification d’ARNc avant l’analyse de réseau. Pour purifier les produits de la transcription in vitro des nucléotides libres, des composants de tampon et des enzymes, utilisez le kit MEGAclear™ (n° cat. AM1908) et le kit MEGAclear-96 (n° cat. AM1909).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenu et stockage Le mélange d’enzymes T3, tampon de réaction 10X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, solution pTRI-Xef, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium et tampon de chargement de gel II sont tous conservés à –20 °C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température.
Type de produit final ARNm synthétique, ARNm
Format Kit
Type d’échantillon ARNm, ARNm synthétique
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR
Nbre de réactions 40 réactions
Gamme de produits Ambion, MEGAscript
Type de produit Kit de transcription in vitro T3
Quantité 40 réactions
Accélérateur T3
Conditions d’expédition Glace carbonique
Rendement 100 µg
Matériau de départ Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé
Mostrar más Mostrar menos
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.