Learn More
Invitrogen™ Kit de transcription MEGAscript™ T7
Code produit 10600616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit avec manuel
Kit de transcription in vitro T7
Nbre de réactions:
200 réactions
25
25 réactions
40
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
25 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Nbre de réactions Conditionnement
10600616 Kit de transcription in vitro T7 200 réactions 1 pièce
10704037 Kit avec manuel 25 1 pièce
10629645 Kit de transcription in vitro T7 25 réactions 25 réactions
10065754 Kit de transcription in vitro T7 40 réactions 1 pièce
10025804 Kit avec manuel 40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10600616 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AMB13345
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
Mélange enzymatique 7T, tampon de réaction 10X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, solution pTRI-XeF, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium et tampon de chargement de gel II, eau exempte de nucléase
Technologie à très haut rendement pour la transcription in vitro
The MEGAscript T7 Kit is an ultra-high yield in vitro transcription kit. The high yields are achieved by modifying typical transcription reaction conditions so that very high nucleotide concentrations can be effectively used. The T7 Enzyme Mix and the 10X Reaction Buffer are specifically calibrated for each lot and RNA polymerase.
Les rendements élevés sont réalisables en modifiant les conditions typiques de réaction de transcription afin que les concentrations très élevées de nucléotide puissent être utilisées efficacement. Le mélange d’enzymes T7 et le tampon de réaction 10X sont étalonnés spécifiquement pour chaque lot et l’ARN polymérase.
Utilisation du kit MEGAscript T7 :
ce kit contient des composants de la réaction de transcription in vitro ainsi qu’un modèle de contrôle. Son rendement atteint un total de 3 à 5 mg d’ARN (environ 100 μg d’ARN ou plus par réaction) à partir du modèle de contrôle fourni avec le kit. Ceci correspond à 400 à 650 mol d’ARN pour chaque mole de modèle. En règle générale, les modèles plus petits produisent une masse inférieure et un rendement molaire supérieur du produit. Les conditions inédites de la réaction de transcription et une technologie brevetée à haut rendement permettent de synthétiser 10 à 50 fois le montant d’ARN produit par les réactions de transcription classiques.
Applications : le kit MEGAscript T7 est prévu pour synthétiser de grandes quantités d’ARN non marqué ou avec une faible activité spécifique pour toute une variété d’applications, y compris la traduction in vitro, les études d’antisens / de micro-injections et l’isolement des protéines de liaison à l’ARN. Dans les réactions de transcription à grande échelle, la concentration des quatre nucléotides est élevée, nettement supérieure au Km pour l’enzyme. En règle générale, le kit MEGAscript T7 produit 10 fois plus d’ARN que les réactions de transcription in vitro classiques. Le kit n’est pas recommandé pour synthétiser des sondes à activité spécifique élevée.
Produits accessoires :
Les kits d’amplification ARNa MessageAmp™ sont alimentés par la technologie MEGAscript et développés spécialement pour l’amplification d’ARNc avant l’analyse de réseau. Pour purifier les produits de la transcription in vitro des nucléotides libres, des composants de tampon et des enzymes, utilisez le kit MEGAclear™ (n° cat. AM1908) et le kit MEGAclear-96 (n° cat. AM1909).
Rendement de l’ARN :
100 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage Le mélange d’enzymes T7, tampon de réaction 10X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, solution pTRI-Xef, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium et tampon de chargement de gel II sont tous conservés à -20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température.
Type de produit final ARNm synthétique, ARNm
Format Kit
Type d’échantillon ARNm, ARNm synthétique
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR
Nbre de réactions 200 réactions
Gamme de produits Ambion, MEGAscript
Type de produit Kit de transcription in vitro T7
Quantité 200 réactions
Accélérateur T7
Conditions d’expédition Glace carbonique
Rendement 100 μg
Matériau de départ Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.