Learn More
Invitrogen™ MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit
Code produit 10670556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10670556 20 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10670556 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1905
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Isolement et purification d’ARNm bactériens
The MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit is for the purification of bacterial mRNA by removing rRNA from total RNA. Sufficient reagents for 20 mRNA purifications, each from 10 μg of total RNA are provided. Features of the MICROBExpress™ Kit:
  • Dramatically increase the sensitivity of array analyses and other procedures
  • Removes >95% of 16S and 23S rRNA from bacterial RNA
  • Simple procedure takes less than 2 hours
  • Works with many Gram positive and Gram negative bacteria
Le kit d’enrichissement en ARNm bactérien MICROBExpress™ permet la purification de l’ARNm bactérien en éliminant l’ARNr de l’ARN total. Les réactifs fournis permettent 20 purifications d’ARNm, chacune à partir de 10 µg d’ARN total. Caractéristiques du kit MICROBExpress™ :
• Augmente considérablement la sensibilité des analyses microarray et autres procédures
• Élimine >95 % des ARNr 16S et 23S de l’ARN bactérien
• Procédure simple qui dure moins de 2 heures
• Fonctionne avec de nombreuses bactéries à gram positif et à gram négatif
Purification rapide de l’ARNm bactérien
Jusqu’à présent, il était quasiment impossible d’isoler l’ARNm de bactéries. Le kit MICROBExpress™ utilise une nouvelle technologie qui élimine >95 % de l’ARNr 16S et 23S de l’ARN total présent dans E. coli et d’autres espèces bactériennes. Le kit convient à la purification de l’ARNm d’un grand nombre d’espèces de bactéries Gram positif et Gram négatif. L’ARNm isolé avec le kit MICROBExpress™ constitue un meilleur modèle dans la synthèse d’ADNc marqué pour les analyses de grille et convient parfaitement à la RT-PCR quantitative, aux applications Northern et à la construction d’une bibliothèque d’ADNc. L’élimination efficace de l’ARNr 16S et 23S de l’ARN bactérien augmente considérablement la sensibilité dans les procédures en aval (voir la figure).
Commencer avec n’importe quel échantillon d’ARN total
Ce mélange d’ARN total de cellules bactérienne-hôte peut être obtenu par une variété de méthodes d’isolement d’ARN. Le kit MICROBExpress™ élimine spécifiquement les ARNr ; les petits ARN, c.-à-d. ARNt et ARNr 5S, ne sont pas éliminés. Si le produit de départ est de l’ARN total dépourvu de petits ARN, le kit MICROBExpress™ produit un niveau d’enrichissement en ARNm le plus élevé possible (voir les accessoires). Au cours de la première étape de la procédure du kit MICROBExpress™, l’ARN total est mélangé avec un ensemble optimisé d’oligonucléotides de capture qui se fixent aux ARNr bactériens 16S et 23S. Puis les hybrides d’ARNr sont éliminés de la solution à l’aide de microbilles magnétiques transformées en dérivés. L’ARNm reste dans le surnageant et est récupéré par précipitation à l’éthanol.
Produits accessoires
Ce kit nécessite un support magnétique. Plusieurs formats sont disponibles, notamment le support magnétique à un seul emplacement (N° de catalogue AM10026), le support magnétique pour 6 tubes (N° de catalogue AM10055) et les supports magnétiques pour 96 puits (N° de catalogue AM10027 et AM10050). Le kit RiboPure™-Bacteria (N° de cat. AM1925) est idéal pour la purification d’ARN total dépourvu de petits ARN. Les petits ARN peuvent être retirés de l’ARN total à l’aide du kit MEGAclear™ (n° de cat. AM1908).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver l’ARN de contrôle, le mélange d’oligonucléotides de capture, le glycogène et l’acétate de sodium 3M à -20°C. Conserver les microbilles magnétiques d’oligonucléotides, le tampon de liaison et la solution de lavage à 4°C. Conserver l’eau exempte de nucléase, les tubes de 1,5 ml et les tubes de prélèvement à température ambiante.
Isolation Technology Capture d’hybridation, Microbille magnétique
Type d’échantillon ARN total (bactérien)
Type de produit final ARNm (bactérien)
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
À utiliser avec (application) Analyse de biopuces, PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), construction de bibliothèques d’ADNc, transfert Northern
Nbre de réactions 20 préparations
Gamme de produits Ambion, MICROBEnrich
Quantité 20 préparations
Target ARN total