Learn More
Invitrogen™ Marqueurs d’ARN Millennium™
Code produit 10005814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10005814 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10005814 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM7150
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une détermination précise de la taille des transcripts d’ARN à simple brin de 0,5 à 9 kb. Peut être utilisé dans n’importe quel protocole Northern
Suffisamment de marqueurs sont fournis pour 25 voies de gel Northern. Il s’agit d’un mélange de 10 transcripts d’ARN distincts avec des dimensions faciles à retenir : 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 et 9 kilobases. Les marqueurs peuvent être colorés avec du bromure d’éthidium pendant ou après l’électrophorèse. En raison de leur quantité et de leur espacement uniforme, ces marqueurs sont parfaits pour élaborer des courbes d’étalonnage très précises pour la détermination de la taille de l’ARNm. Ils fournissent également une échelle de référence facilitant la vérification et la comparaison des bandes connues. Les marqueurs d’ARN de 1 à 2 μg (1 à 2 μg) Millenium™ produiront 10 bandes distinctes sur un gel d’agarose dénaturant à 1 % avec une coloration au bromure d’éthidium. Tous les lots de marqueurs subissent des tests de nucléase rigoureux et sont stables pendant la nuit à 37°C. Compatibles avec les gels d’agarose dénaturants et les gels contenant du formaldéhyde.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, transfert Northern, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver en dessous de –70°C.
Concentration 1 μg/μl
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 0,5 à 9 kb
Compatibilité du gel Gels contenant du formaldéhyde, gels d’agarose dénaturant
Quantité 50 μl
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits Ambion, Millennium Markers
Type de produit Marqueur d’ARN