Learn More
Invitrogen™ Kit de transcription mMESSAGE mMACHINE™ SP6
Code produit 10391175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10391175 25 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10391175 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1340
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Synthèse in vitro de grandes quantités d’ARN à coiffe.
Les kits mMESSAGE mMACHINE™ sont conçus pour la synthèse in vitro de grandes quantités d’ARN coiffé. L’ARN à coiffe imite la plupart des ARNm eucaryotes trouvés in vivo, car il a une structure de coiffe de 7-méthyl guanosine à l’extrémité 5′.
  • Rendement de l’ARN : 5 à 25 μg
  • Incluent un analogue de coiffe [m7G(5′)ppp(5′)G] dans une réaction de transcription à ultra haut rendement.
  • L’analogue de coiffe est incorporé seulement en tant que premier ou 5′ terminal G du transcript car sa structure empêche son incorporation à d’autres positions de la molécule d’ARN.
  • Format de réaction simplifié au cours duquel les quatre ribonucléotides et l’analogue de coiffe sont mélangés dans une seule solution.
  • Idéal pour la synthèse de routine des ARN à coiffe pour la microinjection d’ovocytes, la translation in vitro, la transfection et d’autres applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Mélange enzymatique SP6, solution 2XNTP⁄CAP de tampon de réaction 10X, solution GTP, pTRI-Xef, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium et tampon de chargement sur gel II sont tous stockés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température.
Type de produit final ARNm synthétique, ARNm
Format Kit
Type d’échantillon ARNm, ARNm synthétique
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR
Nbre de réactions 25 réactions
Gamme de produits Ambion, mMESSAGE mMACHINE
Type de produit Kit de transcription in vitro SP6
Quantité 25 réactions
Accélérateur SP6
Conditions d’expédition Glace carbonique
Rendement 15 à 25 µg
Matériau de départ Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Message Machine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide, lithium chloride